Learn More
Thermo Scientific™ NuPAGE™ Tris-Acetate XCell SureLock™ Mini-Cell Welcome Pack, 3-8%
Artikelnummer. 17797483 Alle ansehen Thermo Scientific Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Wells:
10-Well
12-Well
15-Well
Packungsgröße:
1 Stück
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Wells Packungsgröße
17797483 12-Well 1 Stück
17787483 10-Well 1 Stück
17707493 15-Well 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 17797483 Lieferant Thermo Scientific™ Lieferanten-Nr. EA0375E
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    700.00 CHF
    511.00 CHF / 1 Stück
    Sparen 189.00 CHF
    27% Rabatt
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 22-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Das NuPAGE Tris-Acetat-Starterpaket enthält alle notwendigen NuPAGE Tris-Acetat-Gele, -Puffer und -Reagenzien für den erstmaligen Einsatz eines Mini-Gel-Tanks.
Das NuPAGE Tris-Acetat-Starterpaket enthält alle notwendigen NuPAGE Tris-Acetat-Gele, -Puffer und -Reagenzien für den erstmaligen Einsatz eines Mini-Gel-Tanks. Die Invitrogen XCell SureLock Mini-Zelle ist ein vertikales Mini-Protein-Gelelektrophoresesystem, das mit allen Invitrogen Mini-Fertiggelen und handgefertigten SureCast Gelen kompatibel ist.
Das NuPAGE Tris-Acetat Begrüßungspaket enthält:
• XCell SureLock Mini-Zelle (EI0001)
• NuPAGE Tris-Acetat Mini-Gele (2 Kartons, 20 Gele)
• NuPAGE Tris-Acetat SDS-Laufpuffer, 20X (LA0041)
• NuPAGE LDS-Probenpuffer, 4X (NP0007)
• NuPAGE Probenreduzierungsmittel, 10X (NP0009)
• Vorgefärbter HiMark Proteinstandard (LC5699)
Informationen zu XCell SureLock Mini-Zelle 
Die XCell SureLock Mini-Zelle ist ein vertikales Mini-Protein-Gelelektrophoresesystem, das mit allen Invitrogen Mini-Fertiggelen und handgefertigten Surecast Gelen kompatibel ist. Die Mini-Zelle ist einfach, robust und einfach zu bedienen. Jede XCell SureLock Mini-Zelle kann bis zu zwei Gele pro Lauf aufnehmen. Die Laufzeiten können je nach Pufferbedingungen und verwendeter Stromversorgung variieren.
Über NuPAGE Tris-Acetat-Gele
NuPAGE Tris-Acetat-Proteingele bieten eine hervorragende Trennung von Proteinen mit hohem Molekulargewicht. NuPAGE Tris-Acetat-Gele sind leistungsstarke Polyacrylamid-Gele, die die denaturierenden oder nativen Bedingungen des herkömmlichen Laemmli-Systems simulieren. Die einzigartige Pufferformulierung sorgt während der Elektrophorese für einen niedrigen pH-Arbeitswert, was im Vergleich zu herkömmlichen Tris-Glycin SDS-PAGE-Gelen zu einer besseren Auflösung von Proteinen führt.
Für den Transfer Ihrer Proteine auf eine Membran empfehlen wir die Verwendung von NuPAGE Transferpuffer (NP0006) für den herkömmlichen Nasstransfer mit dem Mini Blot-Modul (B1000). Alternativ kann der schnelle halbtrockene Transfer mit dem Invitrogen Power Blotter oder der schnelle trockene Transfer mit dem iBlot 2 Gel-Transfergerät (IB21001) durchgeführt werden.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Nachweisverfahren Fluoreszenz
Gelanteil (%) 3 bis 8%
Gelgröße Mini
Gel Thickness 1,0 mm
Geltyp Tris-Acetat
Trennbereich 40 bis 500 kDa
Wells 12-Well
Menge 1 Welcome Pack
Versandbedingung Zugelassen für den Versand bei Raumtemperatur und auf Nasseis
Produktlinie NuPAGE
Zur Verwendung mit (Geräte) XCell SureLock Mini-Zelle