Learn More
Invitrogen™ NuPage™ Midi-Bis-Tris-Starterpaket für die Proteinexpression (4–12 %, 20 Wells)
Artikelnummer. 17743734 Alle ansehen Thermo Scientific Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
1 Welcome Pack
Packungsgröße:
1 Stück
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
17743734 1 Welcome Pack 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 17743734 Lieferant Invitrogen™ Lieferanten-Nr. STM4001PEX
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Das NuPage Mini-Bis-Tris-Starterpaket für die Proteinexpression ist für alle Proteinexpressionsanwendungen oder Proteinexpressionssysteme wie unseren Plattformen für transiente Proteinexpression geeignet.
Das NuPAGE Midi-Bis-Tris-Starterpaket enthält alle notwendigen NuPAGE Bis-Tris-Gele, Puffer und Reagenzien, die Sie zur Trennung und Visualisierung Ihrer Proteinproben mit dem SureLock Tandem-Midi-Gel-Tank benötigen.
Zu den wichtigsten Leistungsmerkmalen zählen:
  • Schnelle Ergebnisse — NuPage Bis-Tris-Midi-Gele haben eine Laufzeit von 35 Minuten und können bis zu 12 Monate bei Raumtemperatur gelagert werden
  • pH-neutrale Laufbedingung, die die Proteinmodifikationen minimiert
  • Schnelles 12-minütiges Färbeprotokoll mit SimplyBlue SafeStain für die Visualisierung von Zielproteinen
Das NuPAGE Midi-Bis-Tris-Starterpaket für die Proteinexpression enthält:
  • SureLock Tandem-Midi-Gel-Tank
  • NuPAGE 4 bis 12 % Bis-Tris-Midi-Gele, 20 Wells (2 Boxen, 20 Gele)
  • NuPAGE MES-SDS-Laufpuffer (20x)
  • NuPAGE LDS-Probenpuffer (4x)
  • NuPAGE Probenreduktionsmittel (10x)
  • PageRuler Plus vorgefärbte Proteinleiter, 10 bis 250 kDa
  • SimplyBlue SafeStain
Über den SureLock Tandem-Midi-Gel-Tank
Der SureLock Tandem-Midi-Gel-Tank ermöglicht eine schnelle Elektrophorese von Midi-Gelen mit minimalem Puffer (∼ 520 ml/Gel) in einem leckfreien System. Mit einer ∼ 30-sekündigen Einrichtungszeit führt der Tank Midi-Gele effizient aus und bietet gleichzeitig eine gleichbleibende Leistung. Der Tank verfügt über zwei unabhängige Kammern, die eine Elektrophorese von einem oder zwei Gelen gleichzeitig ermöglichen, was Puffer spart und Abfall reduziert. Für Anwendungen mit hohem Durchsatz können mit 26-Well-Gelen bis zu 52 Proben gleichzeitig verarbeitet werden. Der Tank ist mit allen Invitrogen Midi-Fertiggelen und Midi-Gelkassetten kompatibel.
Informationen zu NuPAGE 4 bis 12 % Bis-Tris-Midi-Gelen
NuPAGE Bis-Tris-Midi-Proteingele sind Polyacrylamid-Fertiggele, die zur optimalen Trennung einer Vielzahl von Proteinen unter denaturierenden Bedingungen entwickelt wurden. Im Gegensatz zu herkömmlichen Tris-Glycin Midi-Gelen haben NuPAGE Bis-Tris-Midi-Gele eine Haltbarkeit von 12 Monaten bei Raumtemperatur und bieten eine pH-neutrale Laufbedingung, die die Proteinmodifikationen während des Gellaufs minimiert. NuPAGE Bis-Tris-Midi-Gele eignen sich zur Vorbereitung von Proteinen für Sequenzierungen, Massenspektrometrie und alle anderen Methoden, bei denen es auf Proteinintegrität ankommt. NuPAGE Midi-Gele eignen sich außerdem zur Erzielung optimaler Ergebnisse bei routinemäßiger Anwendung. Die Matrix des NuPage 4 bis 12 % Bis-Tris-Midi-Gels besteht aus einem Polyacrylamidgradienten von 4–12 %, der Proteine verschiedenster Molekulargewichte im Bereich von 2,5 bis 260 kDa mithilfe des mitgelieferten MES-Puffers voneinander trennt.
Informationen über SimplyBlue SafeStain
SimplyBlue SafeStain ist ein gebrauchsfertiger, schnell und empfindlich reagierender und sicherer Coomassie G-250-Farbstoff zur Visualisierung von Protein-Banden auf Polyacrylamidgelen. Das SimplyBlue SafeStain Protokoll ist einfach durchzuführen und kann mit einem einfachen Mikrowellenverfahren in nur 12 Minuten abgeschlossen werden. Eine Entfärbung ist nicht erforderlich, kann jedoch für eine maximale Empfindlichkeit mit deionisiertem Wasser durchgeführt werden. Diese Färbung ist vollkommen ungefährlich und erfordert keine Methanol- oder Essigsäure-Fixiermittel oder -Entfärbemittel, wodurch eine unbedenkliche Laborumgebung gefördert wird.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Zur Verwendung mit (Geräte) SureLock™ Tandem-Midi-Gel-Tank
Gelgröße Midi
Produktlinie NuPAGE
Gelanteil (%) 4 bis 12%
Geltyp Bis-Tris
Anzahl Wells 20-Well
Menge 1 Welcome Pack
Versandbedingung Zugelassen für den Versand bei Raumtemperatur und auf Nasseis
Dicke (metrisch) 1,0 mm