Learn More
Thermo Scientific™ NuPAGE™ Bis-Tris XCell SureLock™ Mini-Cell Welcome Pack, 4 to 12%
Artikelnummer. 17739893 Alle ansehen Thermo Scientific Produkte
Change view
Click to view available options
Wells:
10-Well
12-Well
15-Well
Unit Size:
1 Stück
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Wells unitSize
17739893 10-Well 1 Stück
17749893 12-Well 1 Stück
17759893 15-Well 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Product Code. 17739893 Supplier Thermo Scientific™ Supplier No. NP032D
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
Das NuPAGE Bis-Tris Starterpaket enthält alle notwendigen NuPAGE-Gele, Puffer und Reagenzien für den erstmaligen Einsatz eines Mini-Gel-Tanks.
Das NuPAGE Bis-Tris Starterpaket enthält alle notwendigen NuPAGE-Gele, Puffer und Reagenzien für den erstmaligen Einsatz eines Mini-Gel-Tanks. Die Invitrogen XCell SureLock Mini-Zelle ist ein vertikales Mini-Protein-Gelelektrophoresesystem, das mit allen Invitrogen Mini-Fertiggelen und handgefertigten SureCast Gelen kompatibel ist.
Das NuPAGE Bis-Tris-Begrüßungspaket enthält:
• XCell SureLock Mini-Zelle (EI0001)
• NuPAGE Bi-Tris Mini-Gele (2 Kartons, 20 Gele)
• NuPAGE MES SDS-Laufpuffer, 20X (NP0002)
• NuPAGE LDS-Probenpuffer, 4X (NP0007)
• NuPAGE Probenreduzierungsmittel, 10X (NP0009)
• Vorgefärbte PageRuler Plus Proteinleiter, 10 bis 250 kDa (26619)
Informationen zur XCell SureLock Mini-Zelle 
Die XCell SureLock Mini-Zelle ist ein vertikales Mini-Protein-Gelelektrophoresesystem, das mit allen Invitrogen Mini-Fertiggelen und handgefertigten Surecast Gelen kompatibel ist. Die Mini-Zelle ist einfach, robust und einfach zu bedienen. Jede XCell SureLock Mini-Zelle kann bis zu zwei Gele pro Lauf aufnehmen. Die Laufzeiten können je nach Pufferbedingungen und verwendeter Stromversorgung variieren.
Über NuPAGE Bis-Tris-Gele
Invitrogen NuPAGE Bis-Tris Proteingele sind Polyacrylamid-Fertiggele zur optimalen Trennung einer Vielzahl von Proteinen unter denaturierenden Bedingungen. Im Gegensatz zu herkömmlichen Tris-Glycin-Gelen bieten NuPAGE Bis-Tris-Gele eine Umgebung mit neutralem pH-Wert, was Proteinmodifikationen minimiert. Verwenden Sie NuPAGE Bis-Tris-Gele für Proteinvorbereitungen bei Sequenzierungen, für die Massenspektrometrie und alle anderen Methoden, bei denen es auf Proteinintegrität ankommt. Verwenden Sie NuPAGE Gele zudem zur Erzielung optimaler Ergebnisse bei routinemäßiger Anwendung.
Transfer
Für den Transfer Ihrer Proteine auf eine Membran empfehlen wir die Verwendung von NuPAGE Transferpuffer (NP0006) für den herkömmlichen Nasstransfer mit dem Mini Blot-Modul (B1000). Alternativ kann der schnelle halbtrockene Transfer mit dem Invitrogen Power Blotter oder der schnelle trockene Transfer mit dem iBlot 2 Gel-Transfergerät (IB21001) durchgeführt werden.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Gelanteil (%) 4 bis 12%
Gelgröße Mini
Gel Thickness 1,0 mm
Geltyp Bis-Tris
Trennbereich 3,5 bis 260 kDa
Wells 10-Well
Menge 1 Welcome Pack
Versandbedingung Zugelassen für den Versand bei Raumtemperatur und auf Nasseis
Produktlinie NuPAGE
Zur Verwendung mit (Geräte) XCell SureLock Mini-Zelle