Learn More
Invitrogen™ NuPAGE™ Bis-Tris Midi Protein Gels, 8%, 1.0 mm
Artikelnummer. 10463052
Click to view available options
Wells:
12 + 2-Well, mit Adaptern
12 +2 Well
20-Well
20-Well, mit Adaptern
26-Well
26 Wells, mit Adaptern
Packungsgröße:
1 Set
Artikelnummer. 10463052
Marke: Invitrogen™ WG1003A
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Includes
Eine Packung mit 10 Gelen, Adapter
Invitrogen NuPAGE Bis-Tris-Proteingele sind Polyacrylamid-Fertiggele, die eine Trennung von Proteinen in einer großen Bandbreite von Molekülmassen mit hoher Auflösung und Probenintegrität bieten. Diese Fertiggele sind ideal für Anwendungen, bei denen die Proteinintegrität entscheidend ist.
Invitrogen NuPAGE Bis-Tris-Proteingele sind Polyacrylamid-Fertiggele, die eine Trennung von Proteinen in einer großen Bandbreite von Molekülmassen mit hoher Auflösung und Probenintegrität bieten. Diese Fertiggele sind ideal für Anwendungen, bei denen die Proteinintegrität entscheidend ist. Im Gegensatz zu herkömmlichen Tris-Glycin-Gelen bieten NuPAGE Bis-Tris-Gele eine Umgebung mit neutralem pH-Wert, was Proteinmodifikationen minimiert. Verwenden Sie NuPAGE Bis-Tris-Gele für Proteinvorbereitungen bei Sequenzierungen, zur Massenspektrometrie und für alle anderen Methoden, bei denen Proteinintegrität wichtig ist.
Merkmale der NuPAGE Bis-Tris-Gele:
Bessere Proteinintegrität — die optimale Probenvorbereitung hält die Proteine intakt
Breite Molekulargewichtstrennung — mit dem richtigen Gel und Laufpuffer kann eine optimale Proteintrennung erzielt werden
Kürzere Laufzeiten — Proteintrennungen in nur 35 Minuten
Längere Haltbarkeit — NuPAGE Bis-Tris Gele können bei Raumtemperatur mindestens 12 Monate gelagert werden
Wählen Sie das richtige NuPAGE Bis-Tris-Gel für Ihre Proteintrennung
Optimale Trennung Ihrer Proteine durch Auswahl der richtigen Kombination aus Gel und Laufpuffer. NuPAGE Bis-Tris-Proteingele sind in vier Polyacrylamid-Konzentrationen erhältlich: 8 %, 10 %, 12 % und ein 4 bis 12 % Gradient. Gele sind in zwei Größen erhältlich: Mini (8 cm x 8 cm) oder Midi (8,7 cm x 13,3 cm) und entweder 1,0 mm (Mini- und Midi-Gele) oder 1,5 mm (nur Mini-Gel-Format) in Dicke. NuPAGE Bis-Tris-Gele sind auch in verschiedenen Well-Formaten erhältlich.
NuPAGE Bis-Tris-Gele sind für denaturierende Gelelektrophoreseanwendungen formuliert. Für eine optimale Probenvorbereitung verwenden Sie NuPAGE LDS-Probenpuffer (NP0007) und NuPAGE-Probenreduktionsmittel (NP0004). Verwenden Sie NuPAGE Antioxidans (NP0005) im Laufpuffer, um den reduzierten Proteinzustand während des Laufs aufrechtzuerhalten und eine maximale Bandenschärfe zu ermöglichen. Die Gele können mit dem NuPAGE MES SDS-Laufpuffer (NP0002) zur besseren Auflösung kleiner Proteine oder mit dem NuPAGE MOPS SDS-Laufpuffer (NP000102) zur Auflösung mittlerer bis großer Proteine ausgeführt werden.
NuPAGE Bis-Tris Midi-Gele können mit den XCell SureLock Midi-Zellen-Gelgeräten (WR0100) oder bequem mit der Bio-Rad Criterion Gelkammer mit unseren Adaptern (WA0999) verwendet werden.
Zur Übertragung von Proteinen auf eine Membran kann ein schneller halbtrockener Transfer mit dem Invitrogen Power Blotter oder dem schnellen trockenen Transfer mit dem iBlot 2 Gel-Transfergerät (IB21001) durchgeführt werden. Alternativ lässt sich der herkömmliche Nasstransfer mit der Bio-Rad Criterion Zelle mit dem NuPAGE Transferpuffer (NP00061) durchführen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Adapter Enthält Adapter
Zur Verwendung mit (Geräte) Bio-Rad Criterion Gelkammer
Gelanteil (%) 8 %
Gelgröße Midi
Gel Thickness 1,0 mm
Geltyp Bis-Tris
Empfohlene Anwendungen Denaturierung
Probenladevolumen Bis zu 15 µl
Trennbereich 3,5 bis 180 kDa
Trennverfahren Denaturierung
Wells 26 Wells, mit Adaptern
Trennmodus Molekulargewicht
Produktlinie NuPAGE
Menge 10 Gele/Karton
Versandbedingung Raumtemperatur
Lagerungsbedingungen Bei 4–25 °C lagern. Nicht einfrieren.
Länge (metrisch) 13 cm
Breite (metrisch) 8 cm