Learn More
Thermo Scientific™ Nunclon™ Sphera™ 96-Well, Nunclon Sphera-behandelte Mikrotiterplatte mit U-förmigem Boden
BIOPHARMA
Artikelnummer. p-9045080
Click to view available options
Anzahl pro Packung:
1 Mikroplatte
5 Mikrotiterplatten
Anzahl pro Karton:
50 Mikroplatten
8 Mikroplatten
Packungsgröße:
50 Stück
8 Packungen
Artikelnummer. 15227905
Marke: Thermo Scientific™ 174925
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Edge
Añadir a la cesta
Farbe: Transparent; Sterilität: Steril; Deckel: Mit Deckel
Machen Sie Ihre wertvollste Arbeit auch zu Ihrer besten Arbeit. Thermo Scientific™ Nunclon™ Sphera™ Mikrotiterplatten verfügen über eine hervorragende Zellkulturoberfläche mit nachgewiesener Leistung für Fortschritte in der Stammzell- und Zellkulturforschung. Erhältlich in Formaten mit einer oder mehreren Schalen.
Wichtige Vorteile der Nunclon Sphera Kulturoberfläche:
Optimiert die Sphäroidzellenbildung
  • Zellwachstum in Suspensionen praktisch ohne Zelladhäsion
  • Unterstützt viele unterschiedliche Zelltypen und ihre Fähigkeit zur Erzeugung von Sphäroiden
  • Ermöglicht gleichmäßiges, reproduzierbares Zellwachstum
Züchten von 3D-Krebskulturen
  • Minimiert Schwankungen und unterstützt die einheitliche Bildung von Krebssphäroiden, welche die 3D-Strukturen des Tumorwachstums nachbilden und so ein besseres Modell für die Untersuchung der Progression von Tumorzellen sowie eine effiziente Wirkung von Krebsmedikamenten in vitro liefern.
Fördert die Bildung von Embryoidkörpern (EB)
  • Zeigt eine überlegene Qualität bei der Bildung von Embryoidkörpern aus pluripotenten Stammzellen mit minimaler spontaner Differenzierung
  • Die resultierenden Zellen sind in der Lage, in Zellen aller drei Keimblätter zu differenzieren
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Beschreibung Nunclon Sphera 96U-Well-Platte, 8 St./Karton
Material Polystyrol
Volumen (metrisch) Well 300 μl
Typ Mikrotiterplatte
Menge 8 St./Karton
Anzahl pro Packung 1 Mikroplatte
Anzahl pro Karton 8 Mikroplatten
Farbe Klar
Oberflächenbehandlung Nunclon Sphera-behandelt
Sterilität Steril
Anzahl Wells 96
Zertifizierung/Konformität Keine tierischen Bestandteile; nicht-pyrogen, Endotoxin < 0,5 EU/ml; biologische Reaktivitätsklasse VI USP; SAL 10-6; ANSI/SBS 1-2004
Array 8 x 12
Produktlinie Nunc
Verpackung 1 Stück/Packung; 8 Packungen/Karton
Wellform U
Mostrar más Mostrar menos
Corrección del contenido de un producto
Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.
Título del producto
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.
Gracias por ayudarnos a mejorar nuestra web. Su comentario ha sido enviado