Learn More
- Home
- Products
- Fläschchen
- Fläschchen für die Kryolagerung
- Thermo Scientific™ Nunc™ Universal Tri-coded Tubes
-
-
Das tatsächliche Produkt kann abweichen.
-
Das tatsächliche Produkt kann abweichen.
-
Das tatsächliche Produkt kann abweichen.
-
Das tatsächliche Produkt kann abweichen.
-
Das tatsächliche Produkt kann abweichen.
-
Das tatsächliche Produkt kann abweichen.
-
Das tatsächliche Produkt kann abweichen.
-
Das tatsächliche Produkt kann abweichen.
-
Das tatsächliche Produkt kann abweichen.
-
Das tatsächliche Produkt kann abweichen.
-
Das tatsächliche Produkt kann abweichen.
-
Das tatsächliche Produkt kann abweichen.
-
Das tatsächliche Produkt kann abweichen.
-
Das tatsächliche Produkt kann abweichen.
-
Das tatsächliche Produkt kann abweichen.
-
Das tatsächliche Produkt kann abweichen.
-
Das tatsächliche Produkt kann abweichen.
-
Das tatsächliche Produkt kann abweichen.
Thermo Scientific™ Nunc™ Universal Tri-coded Tubes
Artikelnummer. 32219158| Artikelnummer. | Kapazität (metrisch) | Verschlussfarbe | Barcode | Modell | Packungsgröße |
|---|---|---|---|---|---|
| 32219158 | 1.8 mL | Clear | 1D/2D/HR | Bulk | 480 Stück |
| 31935677 | 1.8 mL | Red | 1D/2D/HR | Racked | 480 Stück |
| 31935635 | 1.8 mL | Orange | 1D/2D/HR | Racked | 480 Stück |
| 31935678 | 1.8 mL | Yellow | 1D/2D/HR | Racked | 480 Stück |
| 31935679 | 1.8 mL | Green | 1D/2D/HR | Racked | 480 Stück |
| 31935600 | 1.8 mL | Blue | 1D/2D/HR | Racked | 480 Stück |
| 31935571 | 1.8 mL | Purple | 1D/2D/HR | Racked | 480 Stück |
| 31935665 | 1.8 mL | Red | 1D/2D/HR | Bulk | 480 Stück |
| 31935594 | 1.8 mL | Orange | 1D/2D/HR | Bulk | 480 Stück |
| 31935650 | 1.8 mL | Yellow | 1D/2D/HR | Bulk | 480 Stück |
| 31935625 | 1.8 mL | Green | 1D/2D/HR | Bulk | 480 Stück |
| 31935626 | 1.8 mL | Blue | 1D/2D/HR | Bulk | 480 Stück |
| 31935615 | 1.8 mL | Purple | 1D/2D/HR | Bulk | 480 Stück |
| 30485125 | 2 mL | Clear | 1D/2D/HR | Barcoded Rack | 480 Stück |
| 31935691 | 2 mL | Red | 1D/2D/HR | Barcoded Rack | 480 Stück |
| 31935662 | 2 mL | Orange | 1D/2D/HR | Barcoded Rack | 480 Stück |
| 31935605 | 2 mL | Yellow | 1D/2D/HR | Barcoded Rack | 480 Stück |
| 31935595 | 2 mL | Green | 1D/2D/HR | Barcoded Rack | 480 Stück |
| 31935676 | 2 mL | Blue | 1D/2D/HR | Barcoded Rack | 480 Stück |
| 31935598 | 2 mL | Purple | 1D/2D/HR | Barcoded Rack | 480 Stück |
| 30485124 | 5 mL | Clear | 1D/2D/HR | Racked | 240 Stück |
| 31935680 | 5 mL | Red | 1D/2D/HR | Racked | 240 Stück |
| 31935622 | 5 mL | Orange | 1D/2D/HR | Racked | 240 Stück |
| 31935696 | 5 mL | Yellow | 1D/2D/HR | Racked | 240 Stück |
| 31935559 | 5 mL | Green | 1D/2D/HR | Racked | 240 Stück |
| 31935567 | 5 mL | Blue | 1D/2D/HR | Racked | 240 Stück |
| 31935652 | 5 mL | Purple | 1D/2D/HR | Racked | 240 Stück |
| 31935654 | 5 mL | Red | 1D/2D/HR | Bulk | 240 Stück |
| 31935694 | 5 mL | Orange | 1D/2D/HR | Bulk | 240 Stück |
| 31935520 | 5 mL | Yellow | 1D/2D/HR | Bulk | 240 Stück |
| 31935655 | 5 mL | Green | 1D/2D/HR | Bulk | 240 Stück |
| 31935521 | 5 mL | Blue | 1D/2D/HR | Bulk | 240 Stück |
| 31935697 | 5 mL | Purple | 1D/2D/HR | Bulk | 240 Stück |
-
1158.47 CHF
918.73 CHF / 480 Stück
Sparen 239.74 CHF
20% Rabatt
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Beschreibung
Use the automation friendly Thermo Scientific™ Nunc™ Universal Tri-coded Tubes to improve the efficiency and throughput of your sample storage workflow. Tubes are molded from medical grade resins and feature a permanent, high contrast 2D, 1D linear and human readable barcode. Tri-coded tubes come sterile and offered in both racked and bulk formats. The 2D screwtop tubes meet a range of manual and automated long term storage needs and can be used in combination with Thermo Scientific barcode readers, arrayers and capping equipment.
Scalable
- Tubes and rack are ideal for both lower-throughput and high-throughput use
- Feature graduations and white patch for manual marking
- Can be used in traditional cryostorage boxes made for 10 x 10 arrays
- External threads limit contamination
- Automation-pickable in Universal Latch Rack
Innovative Universal Cap Design
- Single-piece construction with molded-in gasket
- Cannot be over-tightened manually or with automated capping tools
- Thermoplastic elastomer gasket material is compatible with storage at room temperature down to vapor phase of liquid nitrogen
Secure Tracking
- Permanently-bonded, unique 2D barcode laser-etched onto the base of tube to securely identify and track samples
- 2D barcode readers instantly scans each tube's 2D barcode, registering the tube in any application or database, or integrates via several export options
- Scan the tube to access sample information and identify the contents
- Tubes featured with 1D (linear) barcode and human readable on the side that matches 2D barcode on the bottom of the tube
Stringent Quality Control
- Every 2D barcoded storage tube is scanned to ensure readability
- Barcodes are checked against database of previously-assigned codes to prevent duplicates
- Every tube has a Sterility Assurance Level of 106 and is made with class VI medical grade resins
Specifications
Specifications
| Verschlussfarbe | Clear |
| Autoklavierbar | Not Autoclavable |
| Kapazität (metrisch) | 1.8 mL |
| Bodenform | Flat |
| Material | Polypropylene |
| Gewindetyp | External |
| Verpackung | 10 bags of 48 tubes |
| Modell | Bulk |
| Barcode | 1D/2D/HR |
| Sterilität | Sterile |
| Graduated | Yes |
| Produkttyp | Cryogenic Storage Tube |
| Show More Show Less |