Learn More
Thermo Scientific™ Nunc™ PETG-Rollflaschen
Artikelnummer. p-4521987
Click to view available options
Zellwachstumsbereich:
1050 cm2
1700 cm2
1800 cm2
2100 cm2
4200 cm2
Flaschenoberfläche:
Glatt
Vergrößert
Verpackung:
20/Karton
22/Karton
5/Beutel, 20/Karton
Packungsgröße:
20 Stück
22 Stück
Artikelnummer. 10059702
Marke: Thermo Scientific™ 106005
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Steigern Sie die Zellexpansion und Ausbeute und machen Sie gleichzeitig den Kauf zusätzlicher Produktionsausrüstung oder einen höheren Arbeitsaufwand überflüssig.
Steigern Sie mit den Thermo Scientific™ Nunc™ PETG-Rollflaschen die Zellexpansion und Ausbeute und machen Sie so den Kauf zusätzlicher Produktionsausrüstung oder eine Erhöhung des Arbeitsaufwands überflüssig. Das praktisch unzerstörbare PETG bietet zusätzliche Sicherheit für wertvolle Inhalte während ihrer Verarbeitung im Labor und in industriellen Anwendungen, einschließlich Impfstoffen, Zellkulturexpansion und der Produktion anderer Biopharmaka.
Hauptmerkmale:
  • Aus widerstandsfähigem PETG
  • Die Flaschen können auf -40 °C heruntergekühlt werden — und unterstützen Zellablösemethoden durch Einfrieren/Auftauen, wodurch die Abhängigkeit von Trypsin vermindert wird
  • Bietet Lösungen für alle Größenordnungen dank der vielfältigen Oberflächengrößen von 1.050 cm2 bis 4.200 cm2
  • Reduziert die Belastung des Handgelenks und steigert die Produktivität mit dem ergonomischen Schnellverschluss
  • Kann durch Chargennummer auf jeder Flasche zurückverfolgt werden
Empfohlen für:
  • Zellkulturerweiterung
  • Impfstoffproduktion
  • Antikörperproduktion
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Flaschenoberfläche Glatt
Farbe Durchsichtig
Beschreibung 1060-05
Material PETG
Anzahl pro Karton 20
Anzahl pro Packung 5
Verpackung 5/Beutel, 20/Karton
Zellwachstumsbereich 1050 cm2
Closure Included Ja
Graduated Ja
Form Rund
Produkttyp Rollerflasche
Verschlusstyp Schnellverschluss, Ergonomisch
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Aufhebung der Nutzungsbeschränkung auf interne Forschungszwecke: Jegliche dem Käufer auferlegte Beschränkung, das/die Produkt(e) nur zu internen Forschungszwecken zu nutzen, gilt nicht für das/die Produkt(e) auf Webseiten, die diese Erklärung enthalten.