Learn More
Thermo Scientific™ 6 Well Plate, Nunclon Vita Surface, Pack of 1
Züchten anspruchsvoller Zellen direkt auf der Thermo Scientific™ Nunc™ Nunclon™ Vita 6-Well-Multischale ohne Matrixbeschichtungen oder Nährschichten.
Marke: Thermo Scientific™ 145380
Additional Details : Gewicht : 0.25200kg
Beschreibung
Züchten anspruchsvoller Zellen direkt auf der Thermo Scientific™ Nunc™ Nunclon™ Vita 6-Well-Multischale ohne Matrixbeschichtungen oder Nährschichten. Das Nunclon Vita verfügt über eine einzigartige energiebehandelte Polystyrol-Oberfläche. In Kombination mit konditionierten Medien und mit ROCK-Inhibitor unterstützt diese Oberfläche Adhäsion und Expansion humaner, pluripotenter Stammzellen.
Merkmale:
- Oberfläche ohne tierische Komponenten
- Konsistente Chargenleistung
- Unterstützt Adhäsion und Wachstum von anspruchsvollen Zellen (z. B. HEK 293, MSC)
- Unterstützt Adhäsion und Expansion von humanen, pluripotenten Stammzellen in konditionierten Medien mit Y27632 ROCK Inhibitor
- Ermöglicht die nicht-enzymatische Ernte humaner, pluripotenter Stammzellen mittels Entfernung des ROCK-Inhibitors.
Spezifikation
6 Well, Nunclon Vita | |
Polystyrol | |
Multi-Well-Platte | |
4 | |
Nunclon Vita | |
6 | |
86 mm | |
Flach |
9,6 cm² | |
3 ml | |
1 | |
Durchsichtig | |
Steril | |
128 mm | |
Ohne Raster |
Begrenzte Garantiezeit: Gemäß den in unseren Allgemeinen Geschäftsbedingungen beschriebenen Garantiebestimmungen und -ausnahmen besteht für dieses Produkt eine Garantie von neunzig (90) Tagen ab dem Versanddatum des Produkts. Aufhebung der Nutzungsbeschränkung auf interne Forschungszwecke: Jegliche dem Käufer auferlegte Beschränkung, das/die Produkt(e) nur zu internen Forschungszwecken zu nutzen, gilt nicht für das/die Produkt(e) auf Webseiten, die diese Erklärung enthalten.