Learn More
Thermo Scientific™ Nunc™ NucleoLink™/TopYield™ Rahmen
Beschreibung
Dank des wärmebeständigen Harzes und des einzigartigen Designs der Thermo Scientific™ Nunc™ NucleoLink™ Rahmen und der brechbaren Module eignen sie sich ideal für Flüssigphasen-PCR-, Immun-PCR- und Hybridisierungsassays und bieten fehlerfreie Flexibilität. Jedes Well wird im Rahmen arretiert und behält die gleiche Höhe bei, was genaues Ablesen und effizientes Waschen ermöglicht.
- Verwendung anstelle zeitaufwändiger Methoden wie Gel-Elektrophorese oder Southern Blotting
- Einsetzbar mit allen “ELISA-ähnlichen” Nachweis- und Messmethode.
- Kompatibel mit Standard-Mikrotiterplatten-Lesegeräten
- Besteht aus 1 × 8 Streifen in einem Rahmen im 96-Well Format
- V-förmige Wells mit flachen, lesbaren Böden und eine dünnen Wänden (0,35 mm)
- Temperaturbeständig von -20 °C bis +120 °C
- Arbeitsvolumen: Streifen 100 μl
Spezifikation
Spezifikation
| Format | Standard |
| Deckel | Ohne Deckel |
| Beschreibung | Nunc NucleoLink/TopYield Rahmen |
| Array | 8 x 12 |
| Verpackung | 72 Kartons |
| Farbe | Rot |
| Produkttyp | Rahmen |
| Material | ABS-Kunststoff |
| Anzahl Wells | 96 |
| Arbeitsvolumen (metrisch) | 100 μl |
| Mehr anzeigen |