Learn More
Thermo Scientific™ Nunc™ NucleoLink™ Streifen
Click to view available options
Oberflächenbehandlung:
Geschützt
Packungsgröße:
1440 Stück
Beschreibung
Dank des wärmebeständigen Harzes und des einzigartigen Designs sind die Thermo Scientific™ Nunc™ NuncTM NucleoLink™ Streifen ideal für Hybridisierungsassays und bieten fehlerfreie Flexibilität. Jedes Well wird im Rahmen arretiert und behält die gleiche Höhe bei, was genaues Ablesen und effizientes Waschen ermöglicht.
Schöpfen Sie das Potenzial Ihrer Analyse voll aus und verbessern Sie die Leistung mit Rahmen und Streifen, die sich hervorragend für die Bindung von Nukleotiden (z. B. DNA und RNA) und für Hybridisierungs-Assays eignen.
- Verwendung anstelle zeitaufwändiger Methoden wie Gel-Elektrophorese oder Southern Blotting
- Einsetzbar mit allen “ELISA-ähnlichen” Nachweis- und Messmethode.
- Kompatibel mit Standard-Mikrotiterplatten-Lesegeräten
- Besteht aus 1 × 8 Streifen in einem Rahmen im 96-Well Format
- V-förmige Wells mit flachen, lesbaren Böden und eine dünnen Wänden (0,35 mm)
- Temperaturbeständig von -20 °C bis +120 °C
- Arbeitsvolumen: Streifen 100 μl
Spezifikation
Spezifikation
| BreakApart | Abbrechbare Streifen |
| Format | Streifenplatte |
| Kulturfläche | 234 mm2 |
| Beschreibung | 8-Well-Streifen |
| Nachweisverfahren | Kolorimetrisch |
| Array | 1 x 8 |
| Verpackung | 1440 Kartons |
| Bindungsart | Kovalent |
| Produktlinie | Nunc |
| Farbe | Durchsichtig |
| Mehr anzeigen |