Learn More
Thermo Scientific™ 96-Well-Platte mit schwarzem/transparentem Boden, unbehandelte Oberfläche, kein Deckel, nicht steril, Packung mit 10 Stück
Artikelnummer. 10057581
Ansicht ändern
Click to view available options
Packungsgröße:
30 Stück
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. unitSize
10057581 30 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 10057581 Lieferant Thermo Scientific™ Lieferanten-Nr. 265301
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    735.91 CHF
    347.01 CHF / 30 Stück
    Sparen 388.90 CHF
    52% Rabatt
Alle Werbeaktionen anzeigen
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
Edge
Zum Warenkorb hinzufügen
Farbe:Schwarz, transparenter Boden; Sterilität; Nicht steril; Deckel, ohne Deckel; Typ: Transparente Polymerbasis
Thermo Scientific™ Nunc MicroWell 96-Well-Platten mit transparentem Boden und Polymerbasis haben Kammerstrukturen aus weißem oder schwarzem Polystyrol und Polystyrolfolie am Plattenboden. Die Platten wurden für Fluoreszenz- und Lumineszenzanwendungen in Zellkulturen sowie mikroskopische Anwendungen optimiert.
Kammerstrukturen aus weißem oder schwarzem Polystyrol mit Plattenböden aus Polymer oder Deckglas verbinden die optische Klarheit von reinem, kristallinem Polystyrol mit der optimalen Oberfläche für ein breites HTS-Anwendungsspektrum.
  • Bei Einsatz von schwarzen oder weißen Nunc Mikrotiterplatten sind Hintergrund, Eigenfluoreszenz und Cross-Talk verbessert.
  • Schwarze Mikrotiterplatten werden für Fluoreszenz-Messungen empfohlen; Rückstreuung des Lichts und Hintergrund-Fluoreszenz werden auf ein Minimum reduziert.
  • Weiße Mikrotiterplatten mit maximaler Reflexion und minimaler Autolumineszenz werden für Lumineszenzmessungen empfohlen
  • Erhältlich in schwarz für Fluoreszenztests oder in weiß für Lumineszenz- und Fluoreszenztests; beide mit transparentem Boden
  • Polymer-Trägerplatte
  • Arbeitsvolumen 50 bis 200 μl/Well
  • Kundenspezifische Barcodierung möglich
Bestellinformationen:
Bestellnr. 152040, 152036, 152028 und 152037 werden in Reinraumumgebung hergestellt.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Barcode Kundenspezifische Barcodierung erhältlich
Zertifizierung/Konformität Alle von Nunc hergestellten Mikrotiterplatten erfüllen die Anforderungen gemäß ANSI (American National Standards) (ANSI/SBS 1-2004).
Deckel Ohne Deckel
Array 8 x 12
Verpackung 10 Packungen, 30 Kartons
Produktlinie Nunc
Farbe Schwarz
Produkttyp Transparente Polymerbasis
Material Polystyrol
Volumen (metrisch) Well 400 μl
Anzahl Wells 96
Arbeitsvolumen (metrisch) 50 bis 200 μl
Sterilität Unsteril
Oberflächenbehandlung Unbehandelt
Wellform Flacher Boden (F-Well)
Anzahl pro Karton 30
Anzahl pro Packung 10
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Aufhebung der Nutzungsbeschränkung auf interne Forschungszwecke: Jegliche dem Käufer auferlegte Beschränkung, das/die Produkt(e) nur zu internen Forschungszwecken zu nutzen, gilt nicht für das/die Produkt(e) auf Webseiten, die mit dieser Erklärung verbunden sind.