Learn More
Thermo Scientific™ 96 Well Black Plate, Coverglass Bottom, CC2 Surface, Pack of 6
Artikelnummer. 10769524
Click to view available options
Menge:
Case of 30
Packungsgröße:
30 Stück
Artikelnummer. 10769524
Marke: Thermo Scientific™ 160376
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Farbe:Schwarz, transparenter Boden; Sterilität:Steril; Deckel:Mit Deckel; Typ: Optischer Deckglassockel
Erzielen Sie eine optimale Fluoreszenz und Lumineszenz in Zellkultur- und Mikroskopieanwendungen mit Thermo Scientific™ Nunc™ MicroWell™ 96-Well-Platten mit transparentem Deckglasboden mit Kammerstrukturen aus weißem oder schwarzem Polystyrol und Polystyrolfilm am Plattenboden.
Merkmale:
  • Verbesserter Hintergrund, verbesserte Autofluoreszenz und verbessertes Streulicht
  • Schwarze Mikrotiterplatten mit minimalem Rückstreulicht und minimaler Hintergrundfluoreszenz für Fluoreszenzmessungen
  • Weiße Mikrotiterplatten mit maximaler Reflexion und minimaler Autolumineszenz für Lumineszenzmessungen
  • Die Zellkultur-Oberfläche ist ideal für zellbasierte Assays.
  • Die mit CC2 behandelte Oberfläche ist Poly-D-Lysin sehr ähnlich und bestens für die Adhäsion und das Wachstum von anspruchsvollen Zellen geeignet.
  • Kundenspezifische Barcodierung erhältlich
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Barcode Kundenspezifische Barcodierung erhältlich
Zertifizierung/Konformität Alle von Nunc hergestellten Mikrotiterplatten erfüllen die Anforderungen gemäß ANSI (American National Standards) (ANSI/SBS 1-2004).
Deckel Mit Deckel
Array 8 x 12
Verpackung 6/Packung; 30/Karton
Produktlinie Nunc
Farbe Schwarz
Produkttyp Optischer Deckglassockel
Ausführung des Rahmens Hoher Steg
Material Polystyrol
Volumen (metrisch) Well 400 μl
Anzahl Wells 96
Sterilität Steril
Oberflächenbehandlung CC2, imitationsbehandelt mit Poly-D-Lysin
Wellform Flacher Boden (F-Well)
Anzahl pro Karton 30
Anzahl pro Packung 6
Menge Case of 30
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Aufhebung der Nutzungsbeschränkung auf interne Forschungszwecke: Jegliche dem Käufer auferlegte Beschränkung, das/die Produkt(e) nur zu internen Forschungszwecken zu nutzen, gilt nicht für das/die Produkt(e) auf Webseiten, die diese Erklärung enthalten.