Learn More
Thermo Scientific™ Nunc™ MicroWell™ 96-Well, Nunclon Delta-Treated, Flat-Bottom, Optical Coverglass Base Microplate
Artikelnummer. 10472222
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
Case of 30
Packungsgröße:
30 Stück
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
10472222 Case of 30 30 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 10472222 Lieferant Thermo Scientific™ Lieferanten-Nr. 164588
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    3255.00 CHF
    2874.07 CHF / 30 Stück
    Sparen 380.93 CHF
    11% Rabatt
Alle Werbeaktionen anzeigen
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Farbe:Schwarz, transparenter Boden; Sterilität:Steril; Deckel:Mit Deckel; Typ: Optischer Deckglassockel
Erzielen Sie eine optimale Fluoreszenz und Lumineszenz in Zellkultur- und Mikroskopieanwendungen mit Thermo Scientific™ Nunc™ MicroWell™ 96-Well-Platten mit transparentem Deckglasboden mit Kammerstrukturen aus weißem oder schwarzem Polystyrol und Polystyrolfilm am Plattenboden.
Merkmale:
  • Verbesserter Hintergrund, verbesserte Autofluoreszenz und verbessertes Streulicht
  • Schwarze Mikrotiterplatten mit minimalem Rückstreulicht und minimaler Hintergrundfluoreszenz für Fluoreszenzmessungen
  • Weiße Mikrotiterplatten mit maximaler Reflexion und minimaler Autolumineszenz für Lumineszenzmessungen
  • Die Zellkultur-Oberfläche ist ideal für zellbasierte Assays.
  • Die mit CC2 behandelte Oberfläche ist Poly-D-Lysin sehr ähnlich und bestens für die Adhäsion und das Wachstum von anspruchsvollen Zellen geeignet.
  • Kundenspezifische Barcodierung erhältlich
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Zertifizierung/Konformität Alle von Nunc hergestellten Mikrotiterplatten erfüllen die Anforderungen gemäß ANSI (American National Standards) (ANSI/SBS 1-2004).
Deckel Mit Deckel
Array 8 x 12
Verpackung 6 Packungen, 30 Kartons
Produktlinie Nunc
Farbe Schwarz, Mit durchsichtigem Boden
Produkttyp Mikrotiterplatte
Material Polystyrol
Anzahl Wells 96
Sterilität Steril
Oberflächenbehandlung Zellkultur
Wellform Flacher Boden (F-Well)
Anzahl pro Karton 30
Anzahl pro Packung 6
Menge Case of 30