Learn More
Thermo Scientific™ Nunc™ MicroWell™ 96 Wells, Nunclon Delta-behandelt, Mikrotiterplatte mit flachem Boden
Farbe: Weiß; Sterilität: Steril; Deckel: Mit Deckel
677.00 CHF - 1185.00 CHF
Spezifikation
Barcode | Kundenspezifische Barcodierung erhältlich |
---|---|
Zertifizierung/Konformität | Alle von Nunc hergestellten Mikrotiterplatten erfüllen die Anforderungen gemäß ANSI (American National Standards) (ANSI/SBS 1-2004). |
Zertifiziert | Nunclon Delta zertifiziert für Monolayer-Zellbildung, Klonierungseffizienz, nicht zytotoxisch, nicht pyrogen und Sterilität |
Deckel | Mit Deckel |
Array | 8 x 12 |
Produktcode | Marke | Anzahl Wells | Anzahl pro Packung | Anzahl pro Karton | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Anzahl Wells | Anzahl pro Packung | Anzahl pro Karton | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
10072151
![]() |
Thermo Scientific™
136101 |
96 | 1 Microplate | 50 Microplates |
677.00 CHF
50 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen ![]() |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||
10182831
![]() |
Thermo Scientific™
136102 |
96 | 10 Microplates | 160 Microplates |
1185.00 CHF
160 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||
Beschreibung
Konsistente und zuverlässige Ergebnisse mit hochwertigen weißen Thermo Scientific™ Nunc™ F96 MicroWell™ Platten aus Polystyrol. Weiße Platten sind für Roboter, Plattenlesegeräte und Liquid-Handling-Systeme optimiert und für die wichtigsten bildgebenden Eigenschaften geeignet.
- Bei Einsatz von Nunc weißen Mikrotiterplatten sind Hintergrund, Autofluoreszenz und Crosstalk verbessert.
- Weiße Mikrotiterplatten mit maximaler Reflexion und minimaler Autolumineszenz werden für Lumineszenzmessungen empfohlen.
- Arbeitsvolumenbereich: 50 bis 250 μl/Well
- Große Auswahl an Thermo Scientific™ Nunclon™ Delta Oberflächen für zellbasierte Assays
- Kundenspezifische Barcodierung möglich
Spezifikation
Kundenspezifische Barcodierung erhältlich | |
Nunclon Delta zertifiziert für Monolayer-Zellbildung, Klonierungseffizienz, nicht zytotoxisch, nicht pyrogen und Sterilität | |
8 x 12 | |
Weiß | |
Niedrige Flanschkante | |
400 μl | |
50 bis 200 μl | |
Nunclon Delta |
Alle von Nunc hergestellten Mikrotiterplatten erfüllen die Anforderungen gemäß ANSI (American National Standards) (ANSI/SBS 1-2004). | |
Mit Deckel | |
Nunc | |
Mikrotiterplatte | |
Polystyrol | |
96 | |
Steril | |
Flacher Boden (F-Well) |