Learn More
Thermo Scientific™ Nunc™ MicroWell™ 96 Wells, Nunclon Delta-behandelt, Mikrotiterplatte mit flachem Boden
Farbe: Transparent; Sterilität: Steril; Deckel: Ohne Deckel
Marke: Thermo Scientific™ 168055
Additional Details : Gewicht : 3.96000kg
Beschreibung
Thermo Scientific™ Nunc MicroWell 96-Well-Mikrotiterplatten sind für die Robotik, automatisierte Reader und Liquid-Handling-Systeme optimiert. 96-Well-Mikrotiterplatten werden für Antibiotika-Screenings, zellbasierte Assays und das Screening neuer Verbindungen verwendet. Der flache Boden ist ideal für mikroskopische und optische Messungen. Die hohe Qualität der Platten sorgt für konsistente und zuverlässige Ergebnisse.
- Transparentes Polystyrol besitzt ausgezeichnete optische Eigenschaften und ist ideal für optische Messungen.
- Unbehandeltes Polystyrol ist hydrophob und eignet sich für das Wachstum von Suspensionskulturen, die sich ohne Adhäsion vermehren und wachsen können.
- Unbehandelte Oberflächen eignen sich bestens, um in Ihrem Labor selbst Beschichtungen hinzuzufügen
- Zellkultur-behandelt: Die Zellkultur-behandelte Oberfläche Nunclon™ Delta ist hydrophil und fördert die Zellanhaftung sowie das Zellwachstum.
- Die Platten wurden für Roboter, Plattenlesegeräte und Liquid-Handling-Systeme optimiert
- Kundenspezifische Barcodierung möglich
Spezifikation
Alle von Nunc hergestellten Mikrotiterplatten erfüllen die Anforderungen gemäß ANSI (American National Standards) (ANSI/SBS 1-2004). | |
8 x 12 | |
Flach | |
Standard | |
Polystyrol | |
1 St./Packung; 50 St./Karton | |
Hoher Steg | |
Nunclon Delta-behandelt | |
Mikrotiterplatte | |
50 | |
50 St./Karton |
96F-Mikrotiterplatte, Nunclon Delta, transparent, ohne Deckel, steril (1/Packung, 50/Karton) | |
Kein Barcode | |
Transparent | |
Ohne Deckel | |
96 | |
Nunc™ | |
Steril | |
400 µl | |
400 µl | |
1 |