Learn More
Thermo Scientific™ Nunc™ Microwell™ 96-Well, behandelt mit Collagen I, Mikrotiterplatte mit flachem Boden aus optischem Polymer
Farbe:Weiß, transparenter Boden; Deckel:Mit Deckel; Typ: Transparente Polymerbasis
Marke: Thermo Scientific™ 152040
Additional Details : Gewicht : 1.75000kg
Beschreibung
Erzielen Sie eine optimale Fluoreszenz und Lumineszenz in Zellkultur- und Mikroskopieanwendungen mit Thermo Scientific™ Nunc™ MicroWell™ 96-Well-Platten mit transparentem Boden und Polymer-Basis sowie mit Kammerstrukturen aus weißem oder schwarzem Polystyrol und Polystyrolfilm am Plattenboden.
Merkmale:
- Verbesserter Hintergrund, verbesserte Autofluoreszenz und verbessertes Streulicht
- Schwarze Mikrotiterplatten mit minimalem Rückstreulicht und minimaler Hintergrundfluoreszenz für Fluoreszenzmessungen
- Weiße Mikrotiterplatten mit maximaler Reflexion und minimaler Autolumineszenz für Lumineszenzmessungen
- Kundenspezifische Barcodierung möglich
- Unter aseptischen Bedingungen hergestellt
Bestellinformationen:
Kat.-Nr. 152040, 152036, 152028 und 152037 werden in Reinraumumgebung hergestellt.
Spezifikation
Polystyrol | |
Mikrotiterplatte | |
20 | |
Kollagentyp I | |
96 | |
8 x 12 | |
5 Packungen, 20 Kartons |
400 μl | |
5 | |
Mit durchsichtigem Boden | |
Unter aseptischen Bedingungen hergestellt | |
Alle von Nunc hergestellten Mikrotiterplatten erfüllen die Anforderungen gemäß ANSI (American National Standards) (ANSI/SBS 1-2004). | |
Nunc™ | |
Flach |
Aufhebung der Nutzungsbeschränkung auf interne Forschungszwecke: Jegliche dem Käufer auferlegte Beschränkung, das/die Produkt(e) nur zu internen Forschungszwecken zu nutzen, gilt nicht für das/die Produkt(e) auf Webseiten, die mit dieser Erklärung verbunden sind.