Learn More
Thermo Scientific™ 96 Well White Plate, Coverglass Bottom, TC Surface, Pack of 6
Description
Erzielen Sie eine optimale Fluoreszenz und Lumineszenz in Zellkultur- und Mikroskopieanwendungen mit Thermo Scientific™ Nunc™ MicroWell™ 96-Well-Platten mit transparentem Deckglasboden mit Kammerstrukturen aus weißem oder schwarzem Polystyrol und Polystyrolfilm am Plattenboden.
Merkmale:
- Verbesserter Hintergrund, verbesserte Autofluoreszenz und verbessertes Streulicht
- Schwarze Mikrotiterplatten mit minimalem Rückstreulicht und minimaler Hintergrundfluoreszenz für Fluoreszenzmessungen
- Weiße Mikrotiterplatten mit maximaler Reflexion und minimaler Autolumineszenz für Lumineszenzmessungen
- Die Zellkultur-Oberfläche ist ideal für zellbasierte Assays.
- Die mit CC2 behandelte Oberfläche ist Poly-D-Lysin sehr ähnlich und bestens für die Adhäsion und das Wachstum von anspruchsvollen Zellen geeignet.
- Kundenspezifische Barcodierung erhältlich
Specifications
Specifications
| Barcode | Kundenspezifische Barcodierung erhältlich |
| Zertifizierung/Konformität | Alle von Nunc hergestellten Mikrotiterplatten erfüllen die Anforderungen gemäß ANSI (American National Standards) (ANSI/SBS 1-2004). |
| Deckel | Mit Deckel |
| Array | 8 x 12 |
| Verpackung | 6/Packung; 30/Karton |
| Produktlinie | Nunc |
| Farbe | Weiß |
| Produkttyp | Optischer Deckglassockel |
| Ausführung des Rahmens | Hoher Steg |
| Material | Polystyrol |
| Show More |
Aufhebung der Nutzungsbeschränkung auf interne Forschungszwecke: Jegliche dem Käufer auferlegte Beschränkung, das/die Produkt(e) nur zu internen Forschungszwecken zu nutzen, gilt nicht für das/die Produkt(e) auf Webseiten, die diese Erklärung enthalten.
Your input is important to us. Please complete this form to provide feedback related to the content on this product.