Learn More
Thermo Scientific™ Nunc™ IVF Petrischalen
BIOPHARMA
Artikelnummer. 10262623 Alle ansehen Thermo Scientific Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Durchmesser (metrisch):
35 mm
54 mm
88 mm
Höhe (metrisch):
11 mm
14 mm
15 mm
Kulturfläche:
21,5 cm2
56,7 cm2
8,8 cm2
Packungsgröße:
150 Stück
400 Stück
500 Stück
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Durchmesser (metrisch) Höhe (metrisch) Kulturfläche Packungsgröße
10262623 54 mm 14 mm 21,5 cm2 400 Stück
10170753 35 mm 11 mm 8,8 cm2 500 Stück
10021963 88 mm 15 mm 56,7 cm2 150 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10262623 Lieferant Thermo Scientific™ Lieferanten-Nr. 150270
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    307.00 CHF
    256.95 CHF / 400 Stück
    Sparen 50.05 CHF
    16% Rabatt
 Eingeschränkter Artikel
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
Edge
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Thermo Scientific™ Nunc™ IVF-Petrischalen sind zuverlässige Qualitätsschalen für die Durchführung von IVF-Verfahren.
Mit den hochwertigen und zuverlässigen Thermo Scientific™ Nunc™ IVF Petrischalen gelingen IVF-Anwendungen gemäß den strengen Anforderungen der Tests, Zertifizierungen und Validierungen für IVF.
Innovative Qualitätsmerkmale für optimale Ergebnisse:
  • Belüfteter Deckel gewährleistet Gasaustausch
  • Verschiedene Größen für verschiedene Anwendungen: 35 mm, 60 mm und 90 mm
  • Konformitätszertifikate für jede Charge vorhanden
Nach strengen Kriterien für IVF geprüft, zertifiziert und validiert:
  • CE-Kennzeichnung, FDA-Freigabe und MEA-getestet
  • Herstellung gemäß ISO 13485 mit vollständiger Rückverfolgbarkeit jeder Charge
  • Steril (SAL 10-6)
  • Pyrogenfrei (LAL-Test)
  • USP Klasse VI-Test
  • Ergebnisse von Freigabetests (MEA)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Zertifizierung/Konformität CE-Kennzeichnung, FDA-zugelassen und MEA-getestet
Beschreibung IVF-Petrischale, 60mm, Deckel mit Belüftungsöffnungen
Kulturfläche 21,5 cm2
Material Polystyrol gemäß USP Klasse VI
Sterilität Steril
Oberflächenbehandlung Unbehandelt
Anzahl pro Karton 400
Anzahl pro Packung 10
Höhe (metrisch) 14 mm
Durchmesser (metrisch) 54 mm
Aufhebung der Nutzungsbeschränkung auf interne Forschungszwecke: Jegliche dem Käufer auferlegte Beschränkung, das/die Produkt(e) nur zu internen Forschungszwecken zu nutzen, gilt nicht für das/die Produkt(e) auf Webseiten, die diese Erklärung enthalten.