Learn More
Thermo Scientific™ Nunc™ Immuno Washer
Waschen Sie einfach eine Vielzahl von Mikrotiterplatten mit diesen Immuno Washers, erhältlich in 8- und 12-Kanal-Ausführungen für alle 96-Well-Mikrotiterplatten.
1474.20 CHF - 1647.00 CHF
Spezifikation
Farbe | White |
---|---|
Plattentyp | 96-Well Plates |
Typ | Plate Washer |
Enthält | Spare parts kit, ruler and rack. |
Breite (angloamerikanisch) | 4.5 in. |
Produktcode | Marke | Anzahl Kanäle | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Anzahl Kanäle | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
10337401
|
Thermo Scientific™
470174 |
8 |
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11. |
||||||
10758091
|
Thermo Scientific™
470175 |
12 |
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11. |
||||||
Beschreibung
Waschen Sie sie einfach eine Vielzahl von Well-Platten mit dem Thermo Scientific™ Nunc™ Immuno Washer. Diese Washer sind ideal für Labore mit geringen Durchsätzen, die über keine Mikrotiterplatten-Washer verfügen, und sind in 8- und 12-Kanal-Versionen für alle 96-Well-Mikrotiterplatten erhältlich.
Merkmale:
- Gleichmäßiges und gründliches Waschen
- Kann zur Sterilisation bei 121 °C (250 °F) autoklaviert werden
- Auf alle Well-Formen einstellbar
- Erfordert keine elektrischen Anschlüsse
- Das Design verhindert Überfüllung der Wells und Kreuzkontaminationen
Spezifikationen:
- L x B x T: 26 x 11,5 x 9,5 cm
Lieferumfang:
- Zwei Flügelschrauben und eine Messskala für die Anpassung an verschiedene Well-Typen
- Gestell zur sicheren Lagerung
- Ersatzteile für die routinemäßige Wartung und Reinigungsdraht. Enthält fünf verschiedene O-Ringe und eine Feder
Spezifikation
White | |
Plate Washer | |
4.5 in. | |
10.25 in. | |
3.75 in. |
96-Well Plates | |
Spare parts kit, ruler and rack. | |
11.5 cm | |
26 cm | |
9.5 cm |
Disclaimer to internal research use restriction: Any restrictions on the purchaser to utilize the product(s) for internal research purposes only does not apply to the product(s) on the web pages associated with this statement.