Learn More
Thermo Scientific™ Nunc™ FluoroNunc™/LumiNunc™ 96-Well Platten
Beschreibung
Verwenden Sie Thermo Scientific™ Nunc FluoroNunc/LumiNunc 96 Well-Platten für quantitative und qualitative Festphasen-Immunoassays (z. B. FLISA) und Bindungsassays. Thermo Scientific Nunc Immuno-Platten bieten chargenübergreifende Verlässlichkeit, Well-zu-Well-Reproduzierbarkeit und entsprechen branchenführenden Qualitätsstandards und Zertifizierungen.
--Weisse Platten für maximale Reflexion und minimale Autofluoreszenz, -lumineszenz
--Schwarze Platten für minimalen Hintergrund bei Fluoreszenzmessungen und minimales Streulicht
--Zertifizierte NunclonDelta-Oberfläche für ausgezeichnete Zellwachstumsbedingungen
--MaxiSorp- und PolySorp-Oberfläche für immunologische Anwendungen (z.B. ELISA)
--Unbehandelte Platten für Flüssigphasen-Assays
--F: flacher Boden, Gesamtvolumen 400μL/Well, Arbeitsvolumen 50-350μL/Well
--C: wie F mit abgerundeten Ecken, Gesamtvolumen 350μL/Well, Arbeitsvolumen 50-250μL/Well
--96: 96 Well Platte, 16: 96 Well Rahmen gefüllt mit 6 x 16 Well Streifen (2x8er), 12: 96 Well Rahmen gefüllt mit 8 x 12 Well Streifen, 8: 96 Well Rahmen gefüllt mit 12 x 8 Well Streifen
--C8 wahlweise auch im LockWell-Design
--96 Well Platten der Farbe klar sind für Time Resolved Fluoreszenz
Oberfläche: MaxiSorp
Wells: C96
Farbe: Klar
Steril: Nein
Deckel: Nein
Spezifikation
Spezifikation
| Bindungseigenschaft | Hydrophil |
| Zertifizierung/Konformität | Zertifizierung für die Absorption von IgG; Well-zu-Well % CV weniger als 5 %. |
| Format | Standard |
| Deckel | Mit Deckel |
| Kulturfläche | 2,5 cm2 |
| Nachweisverfahren | Kolorimetrisch |
| Array | 8 x 12 |
| Verpackung | 60 Cases, 5 Pk. |
| Bindungsart | Adsorption |
| Produktlinie | Nunc |
| Mehr anzeigen |
Aufhebung der Nutzungsbeschränkung auf interne Forschungszwecke: Jegliche Einschränkungen für den Käufer, das/die Produkt/e nur zu internen Forschungszwecken zu verwenden, gelten nicht für Produkt/e auf Webseiten mit dieser Erklärung.