Learn More
Thermo Scientific™ Nunc™ EZFlip™ Conical Centrifuge Tubes
Thermo Scientific™ Nunc™ EZFlip™ Konische Zentrifugenröhrchen können Sie dank dem firmeneigenen System mit anhängenden Kappen einhändig öffnen und schließen. Die Röhrchen haben ein ergonomisches Design und sind mit allen Festwinkel- oder Ausschwing-Zentrifugenrotoren kompatibel.
Marke:  Thermo Scientific™ 362696_OLDNS
Artikelnummer. 10048631
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen »
Beschreibung
Beschreibung
Thermo Scientific™ Nunc™ EZFlip™ Konische Zentrifugenröhrchen können Sie dank dem firmeneigenen System mit anhängenden Kappen einhändig öffnen und schließen. Die Röhrchen haben ein ergonomisches Design und sind mit allen Festwinkel- oder Ausschwing-Zentrifugenrotoren kompatibel.
Merkmale:
  • Der anhängende, auslaufsichere Deckel verhindert Kreuzkontaminationen und Verlust des Verschlusses.
  • Geklärtes Polypropylen ist chemikalienbeständig und hält hohe Zentrifugalkräfte aus
  • Schriftfeld und flache Kappen zur Probenkennzeichnung
  • Volumenmarkierungen und Graduierungen
  • DNAse-/RNAse-frei
  • Produktrohstoffe sind gemäß Test nach USP-Klasse VI biokompatibel
  • Das Produkt ist nicht zytotoxisch und pyrogenfrei
  • Sterilisiert erhältlich (SAL 10-6)
  • Max. RZB: 8.500 x g für den Festwinkelrotor, 7.000 x g für Ausschwingrotor***
  • Betriebstemperatur: -20 °C bis 37 °C.
  • Haltbarkeit: 2 Jahre
***Bei vollständiger Unterstützung durch konischen Rotorhohlraum oder konischen Adapter
Bestellinformationen:
Die Röhrchen werden in einer Großpackung (Hülse) oder einem Gestell geliefert.
Zertifikate
Aktionen
Aktionen
Aufhebung der Nutzungsbeschränkung auf interne Forschungszwecke: Jegliche, dem Käufer auferlegte Beschränkung, das/die Produkt(e) nur zu internen Forschungszwecken zu nutzen, gilt nicht für das/die Produkt(e) auf Webseiten, die diese Erklärung enthalten.