Learn More
Thermo Scientific™ Nunc™ EZFlip™ Conical Centrifuge Tubes
Thermo Scientific™ Nunc™ EZFlip™ Konische Zentrifugenröhrchen können Sie dank dem firmeneigenen System mit anhängenden Kappen einhändig öffnen und schließen. Die Röhrchen haben ein ergonomisches Design und sind mit allen Festwinkel- oder Ausschwing-Zentrifugenrotoren kompatibel.
Marke:  Thermo Scientific™ 362694_OLDNS1
Artikelnummer. 10512802
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    420.15 CHF
    244.87 CHF / 500 Stück
    Sparen 175.28 CHF
    41% Rabatt
Nur noch null auf Lager
Lager vorrätig
Edge
Zum Warenkorb hinzufügen
Bestellungen sind nur bis zur Höhe des verfügbaren Lagerbestands möglich. Wenn ein alternativer Artikel identifiziert wurde, wird dieser nachfolgend angezeigt
Beschreibung
Beschreibung
Thermo Scientific™ Nunc™ EZFlip™ Konische Zentrifugenröhrchen können Sie dank dem firmeneigenen System mit anhängenden Kappen einhändig öffnen und schließen. Die Röhrchen haben ein ergonomisches Design und sind mit allen Festwinkel- oder Ausschwing-Zentrifugenrotoren kompatibel.
Merkmale:
  • Der anhängende, auslaufsichere Deckel verhindert Kreuzkontaminationen und Verlust des Verschlusses.
  • Geklärtes Polypropylen ist chemikalienbeständig und hält hohe Zentrifugalkräfte aus
  • Schriftfeld und flache Kappen zur Probenkennzeichnung
  • Volumenmarkierungen und Graduierungen
  • DNAse-/RNAse-frei
  • Produktrohstoffe sind gemäß Test nach USP-Klasse VI biokompatibel
  • Das Produkt ist nicht zytotoxisch und pyrogenfrei
  • Sterilisiert erhältlich (SAL 10-6)
  • Max. RZB: 8.500 x g für den Festwinkelrotor, 7.000 x g für Ausschwingrotor***
  • Betriebstemperatur: -20 °C bis 37 °C.
  • Haltbarkeit: 2 Jahre
***Bei vollständiger Unterstützung durch konischen Rotorhohlraum oder konischen Adapter
Bestellinformationen:
Die Röhrchen werden in einer Großpackung (Hülse) oder einem Gestell geliefert.
Zertifikate
Aktionen
Aktionen
Aufhebung der Nutzungsbeschränkung auf interne Forschungszwecke: Jegliche dem Käufer auferlegte Beschränkung, das/die Produkt(e) nur zu internen Forschungszwecken zu nutzen, gilt nicht für das/die Produkt(e) auf Webseiten, die diese Erklärung enthalten.