Learn More
Thermo Scientific™ Nunc™ Petrischalen mit tiefer Form für die Bakteriologie
Kultivieren Sie Pilze, Bakterien und andere Mikroorganismen mit den Thermo Scientific™ Nunc™ Petrischalen mit tiefer Form für die Bakteriologie.
13.11 CHF - 440.73 CHF
Produktcode | Marke | Durchmesser (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Durchmesser (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
15300484
|
Thermo Scientific™
4014-12 |
150 mm |
342.00 CHF
72 Stück |
Verfügbar ab: 03-06-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
10765954
|
Thermo Scientific™
4031 |
100 mm |
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11. |
||||||
15367036
|
Thermo Scientific™
4031 |
100 mm |
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11. |
||||||
10581495
|
Thermo Scientific™
4036 |
60 mm |
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11. |
||||||
Beschreibung
Kultivieren Sie Pilze, Bakterien und andere Mikroorganismen mit den Thermo Scientific™ Nunc™ Petrischalen mit tiefer Form für die Bakteriologie.
Merkmale:- Förderung größerer Plaques für effizienteres Bibliothek-Screening
- In automatisierten Systemen verwendbar
- Steril; Einmalgebrauch
- Tiefe Petrischalen ermöglichen eine längere Kultivierungszeit
Bestellinformationen:
12 Stck. pro versiegelter Plastikhülle.
Garantie: 90 Tage
Spezifikation
Steril |
Aufhebung der Nutzungsbeschränkung auf interne Forschungszwecke: Jegliche dem Käufer auferlegte Beschränkung, das/die Produkt(e) nur zu internen Forschungszwecken zu nutzen, gilt nicht für das/die Produkt(e) auf Webseiten, die diese Erklärung enthalten.