Learn More
Thermo Scientific™ Nunc™ Petrischalen mit tiefer Form für die Bakteriologie
Click to view available options
Durchmesser (metrisch):
60 mm
100 mm
150 mm
Packungsgröße:
12 Stück
300 Stück
400 Stück
72 Stück
Beschreibung
Kultivieren Sie Pilze, Bakterien und andere Mikroorganismen mit den Thermo Scientific™ Nunc™ Petrischalen mit tiefer Form für die Bakteriologie.
Eigenschaften:
- Förderung größerer Plaques für effizienteres Bibliothek-Screening
- In automatisierten Systemen verwendbar
- Steril; Einmalgebrauch
- Tiefe Petrischalen ermöglichen eine längere Kultivierungszeit
Bestellinformationen:
12 Stck. pro versiegelter Plastikhülle.
Spezifikation
Spezifikation
| Sterilität | Steril |
| Lüftung | Nein |
| Höhe (metrisch) | 26 mm |
| Durchmesser (metrisch) | 150 mm |
Aufhebung der Nutzungsbeschränkung auf interne Forschungszwecke: Jegliche dem Käufer auferlegte Beschränkung, das/die Produkt(e) nur zu internen Forschungszwecken zu nutzen, gilt nicht für das/die Produkt(e) auf Webseiten, die diese Erklärung enthalten.