missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Thermo Scientific™ Nunc™ Cryobank Fläschchensysteme mit Kodierung

Erheben Sie die Kryolagerung auf die nächste Stufe. Dieses Fläschchensystem umfasst Gefäße mit 2D-Barcodes und Gestelle im standardmäßigen Mikrotiterplattenformat für die Verwendung auf dem Labortisch oder für automatisierte Applikationen.

Marke:  Thermo Scientific™ 374220LOCK

Additional Details : Gewicht : 2.04120kg

 Lernen Sie weitere Varianten dieses

Artikelnummer. 12703386

  • 814.00 CHF / 480 Stück


Voraussichtliches Versanddatum: 18-10-2021
Zum Warenkorb hinzufügen

Beschreibung

Beschreibung

Die nächste Generation der Kryolagerung mit größerer Lagerkapazität als Standard-Kryoboxen. Thermo Scientific™ Nunc™ CryoBank Fläschchensysteme mit Codierung haben mit Laser eingravierte 2D-Barcodes und Gestelle in standardmäßigen Mikrotiterplattenformaten. Sie eignen sich bestens für unsere 2D-Barcode-Lesegeräte, sowie alle Geräte für das Öffnen/Verschließen und Etikettieren von Röhrchen. Die Cryobank Röhrchen können sowohl für die manuelle als auch automatisierte Lagerung von biologischen Proben bei Temperaturen bis hinunter zur Gasphase von Flüssigstickstoff verwendet werden. CryoBank Produkte erfüllen die wichtigsten Zertifizierungsanforderungen und sind für Volumen von 0.5 bis 5.0 ml erhältlich.

Sichere Rückverfolgbarkeit

  • Über den permanenten 2D-Barcode am Röhrchenboden kann das gesamte Gestell auf einmal gescannt, decodiert und die Daten den Röhrchen zugeordnet werden, ohne dass sie aus dem Gestell herausgenommen werden müssen
  • Dank der haltbaren, einteiligen Konstruktion kann es nicht zum Ablösen von Etiketten während der Kryolagerung kommen, d. h. die Kennzeichnung von wertvollen Proben bleibt erhalten
  • Für die Decodierung individueller Röhrchen oder befüllter Gestelle können Sie eine Reihe von 2D-Lesegeräten verwenden. Diese Lesegeräte ermöglichen flexible Datenausgabe für verschiedene Datenbankformate

Unübertroffenes Lagerungsformat

  • Cryobank Röhren gibt es in platzsparenden Gestellen im Mikrotiterplattenformat oder sie können in herkömmlichen Kryoboxen gelagert werden, je nach bevorzugter Lagermethode
  • Das Mikrotiterplattenformat ist zudem ideal für manuelle Mehrkanalpipetten und automatisierte Liquid Handling Plattformen, die Sie bereits verwenden
  • Das einzigartige Design zur Einhandbedienung ermöglicht bei Anwendungen mit hohem Durchsatz den Einsatz von automatisierten Geräten zum Öffnen/Verschließen einzelner Röhrchen, von 8 Röhrchen gleichzeitig oder ganzer Gestelle
  • Polypropylen-Verschlüsse mit TPE-Dichtung sorgen für eine optimale Dichtung bei der Hoch- oder Niedrigtemperaturlagerung
  • Dank einer Oberfläche mit geringen Bindungseigenschaften können selbst niedrig konzentrierte Proben vollständig wiedergewonnen werden

Zertifiziert für alle Ansprüche von Lageranwendungen

  • CE-zertifiziert und IATA-konform für die diagnostische Verwendung und Transport
  • Zertifiziert DNAse-/RNase-frei (0.5/1.0 ml), nicht-pyrogenisch (LAL-Test), nicht toxisch (Test nach USP-Klasse VI)
  • Sterilisierungsvertrauensgrad SAL 10-6 für die Lagerung empfindlicher Proben

Strengste Qualitätskontrolle

  • Jeder 2D-Barcode wird auf Lesbarkeit geprüft, eingescannt und mit einer kompletten Datenbank aller bisher eingelesenen Barcodes abgeglichen, damit im gesamten CryoBank Röhrensortiment keine Duplikate auftreten.
  • Für eine zuverlässige Probenintegrität werden die Röhren während des Herstellungsprozesses auf Auslaufsicherheit getestet
Spezifikation

Spezifikation

Clear
5 mL
Cryobank Fläschchensystem mit Kodierung
Kryobank
10 Racks á 48/Karton
5 ml Cryobank 2D code Lockable latch racked, Sterile
Sterile
2D
Clear
Cryogenic Storage
Videos
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation

Eingeschränkte Garantiezeit: Gemäß allen Garantieanforderungen und Ausnahmen wie in unseren Allgemeinen Geschäftsbedingungen beschrieben, verfügt dieses Produkt über eine Garantie für den Zeitraum von neunzig (90) Tagen nach dem Versand. Aufhebung der Nutzungsbeschränkung auf interne Forschungszwecke: Jegliche dem Käufer auferlegte Beschränkung, das/die Produkt(e) nur zu internen Forschungszwecken zu nutzen, gilt nicht für das/die Produkt(e) auf Webseiten, die diese Erklärung enthalten.