Learn More
Thermo Scientific™ Nunc™ Barcode-Scanner
Thermo Scientific™ Nunc Barcode-Scanner mit 'Plug & Play' spielen eine wichtige Rolle bei der Probenverwaltung.
Marke: Thermo Scientific™ 330050
Additional Details : Gewicht : 0.29250kg
Beschreibung
Thermo Scientific™ Nunc Barcode-Scanner mit 'Plug & Play' spielen eine wichtige Rolle bei der Probenverwaltung.
Der Scanner kann beim Lesen automatisch zwischen folgenden Codes wechseln: 128A, 128B, 128C, 39 und Interleaved 2/5. Bequeme und einfache Verwendung mit einer Excel-Tabelle.
Langlebig, günstig und anwenderfreundlich–einfach an einen USB- oder Tastaturanschluss anschließen- Automatisches Umschalten zwischen Code 128, Code 39, Interleave 2 of 5 und mehreren anderen Barcodes
- Zum Lesen ist ein Kontakt mit dem Barcode notwendig.
Eingeschränkte Garantiezeit: Gemäß allen Garantieanforderungen und Ausnahmen wie in unseren Allgemeinen Geschäftsbedingungen beschrieben, verfügt dieses Produkt über eine Garantie für den Zeitraum von neunzig (90) Tagen nach dem Versand. Aufhebung der Nutzungsbeschränkung auf interne Forschungszwecke: Jegliche dem Käufer auferlegte Beschränkung, das/die Produkt(e) nur zu internen Forschungszwecken zu nutzen, gilt nicht für das/die Produkt(e) auf Webseiten, die diese Erklärung enthalten.