Learn More
Thermo Scientific™ Nunc™ 96-Well MicroWell™ Platten aus Polystyrol mit konischem Boden
Beschreibung
Vollständige Wiederfindung von Probenmaterial mit Thermo Scientific™ Nunc™ MicroWell™ 96-Well-Mikrotiterplatten aus Polystyrol mit konischem Boden. Die Form des Bodens erleichtert den Pipettenzugang. Diese Platten wurden für automatische Verarbeitung, automatisierte Lesegeräte und Liquid Handling-Systeme optimiert.
- Transparentes Polystyrol besitzt ausgezeichnete optische Eigenschaften und ist ideal für optische Messungen.
- Die Platten wurden für Roboter, Platten-Reader und Liquid-Handling-Systeme optimiert.
- Kundenspezifische Barcodierung möglich
Spezifikation
Spezifikation
| Zertifizierung/Konformität | Alle von Nunc hergestellten Mikrotiterplatten erfüllen die Anforderungen gemäß ANSI (American National Standards) (ANSI/SBS 1-2004). |
| Format | Standard |
| Deckel | Ohne Deckel |
| Array | 8 x 12 |
| Verpackung | 80 Kartons |
| Farbe | Transparent |
| Produkttyp | Mikrotiterplatte |
| Material | Polystyrol |
| Anzahl Wells | 96 |
| Sterilität | Steril |
| Mehr anzeigen |
Aufhebung der Nutzungsbeschränkung auf interne Forschungszwecke: Jegliche dem Käufer auferlegte Beschränkung, das/die Produkt(e) nur zu internen Forschungszwecken zu nutzen, gilt nicht für das/die Produkt(e) auf Webseiten, die diese Erklärung enthalten.