Learn More
Thermo Scientific™ Nunc™ 96-Well MicroWell™ Platten aus Polystyrol mit konischem Boden
BIOPHARMA
Artikelnummer. 10430153
Click to view available options
Sterilität:
Steril
Unsteril
Deckel:
Mit Deckel
Ohne Deckel
Anzahl pro Karton:
50
80
160
180
Packungsgröße:
160 Stück
180 Stück
50 Stück
80 Stück
Artikelnummer. 10430153
Marke: Thermo Scientific™ 249662
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Edge
Vollständige Wiedergewinnung von Probenmaterial mit Platten mit konischem Boden. Die Form des Bodens erleichtert den Pipettenzugang.
Vollständige Wiederfindung von Probenmaterial mit Thermo Scientific™ Nunc™ MicroWell™ 96-Well-Mikrotiterplatten aus Polystyrol mit konischem Boden. Die Form des Bodens erleichtert den Pipettenzugang. Diese Platten wurden für automatische Verarbeitung, automatisierte Lesegeräte und Liquid Handling-Systeme optimiert.
  • Transparentes Polystyrol besitzt ausgezeichnete optische Eigenschaften und ist ideal für optische Messungen.
  • Die Platten wurden für Roboter, Platten-Reader und Liquid-Handling-Systeme optimiert.
  • Kundenspezifische Barcodierung möglich
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Zertifizierung/Konformität Alle von Nunc hergestellten Mikrotiterplatten erfüllen die Anforderungen gemäß ANSI (American National Standards) (ANSI/SBS 1-2004).
Format Standard
Deckel Ohne Deckel
Array 8 x 12
Verpackung 50 Kartons
Farbe Transparent
Produkttyp Mikrotiterplatte
Ausführung des Rahmens Niedrige Flanschkante
Material Polystyrol
Volumen (metrisch) Well 300 μl
Anzahl Wells 96
Sterilität Steril
Oberflächenbehandlung Unbehandelt
Wellform Konischer Boden (V-Well)
Anzahl pro Karton 50
Anzahl pro Packung 1
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Aufhebung der Nutzungsbeschränkung auf interne Forschungszwecke: Jegliche dem Käufer auferlegte Beschränkung, das/die Produkt(e) nur zu internen Forschungszwecken zu nutzen, gilt nicht für das/die Produkt(e) auf Webseiten, die diese Erklärung enthalten.