Learn More
Thermo Scientific™ Nunc™ 384 Well ShallowWell Standard Height Clear Plates
Reduzieren Sie Kosten mit den Thermo Scientific™ Nunc™ 384-Well ShallowWell-Platten in Standardhöhe aus transparentem Polystyrol — das Gesamtvolumen wurde auf 25 25μL reduziert.
Marke: Thermo Scientific™ 264704
Additional Details : Gewicht : 3.53430kg
Descripción
Thermo Scientific™ Nunc™ ShallowWell 384 Well-Platten durchsichtig in Standardhöhe mit einem Gesamtvolumen von 25 μl für kleine Probenvolumina eignen sich ideal für Screenings mit hohem Durchsatz. Die Standard-Plattenhöhe ermöglicht eine einfache Anpassung an die meisten Automatisierungssysteme.
Merkmale:- Unbehandelte hydrophobe Polystyrol-Platten
- ANSI™ (SBS) Standard-Stellfläche
- Eignen sich für Kolorimetrie-, Fluoreszenz- und Lumineszenz-Assays
- Kundenspezifische Barcodierung erhältlich
Especificaciones
Alle von Nunc hergestellten Mikrotiterplatten erfüllen die Anforderungen gemäß ANSI (American National Standards) (ANSI/SBS 1-2004). | |
Ohne Deckel | |
16 x 24 | |
Nunc™ | |
Mikrotiterplatte | |
25 μl | |
2 bis 20 μl | |
Unbehandelt | |
100 |
Standard | |
384 flache Wells mit Standardhöhe, transparent, unbehandelt, ohne Deckel, verpackt 25/100 | |
100 Kartons, 25 Packungen | |
Transparent | |
Polystyrol | |
384 | |
Nicht steril | |
V | |
25 |