Learn More
Thermo Scientific™ Nunc™ 384 Well ShallowWell Standard Height Black and White Plates
Sparen Sie Kosten bei Proben und Reagenzien, indem Sie das Well-Gesamtvolumen mit diesen schwarzen und weißen 384-Well-Mikrotiterplatten aus Polystyrol mit flachen Wells auf 25 μl reduzieren.
Marke: Thermo Scientific™ 264705
Additional Details : Gewicht : 3.76000kg
Beschreibung
Thermo Scientific™ Nunc™ ShallowWell 384 Well-Platten schwarz und weiß in Standardhöhe mit einem Well-Gesamtvolumen von 25 μl für kleine Probenvolumina eignen sich ideal für Screenings mit hohem Durchsatz. Die Standard-Plattenhöhe ermöglicht eine einfache Anpassung an die meisten Automatisierungssysteme.
Wenn Sie schwarze oder weiße Nunc Mikrotiterplatten verwenden, werden Hintergrundsignal, Autofluoreszenz und Streulicht verbessert.- Schwarze Mikrotiterplatten mit minimalem Rückstreulicht und minimaler Hintergrundfluoreszenz werden für Fluoreszenzmessungen empfohlen.
- Weiße Mikrotiterplatten mit maximaler Reflexion und minimaler Autolumineszenz werden für Lumineszenzmessungen empfohlen
Spezifikation
Alle von Nunc hergestellten Mikrotiterplatten erfüllen die Anforderungen gemäß ANSI (American National Standards) (ANSI/SBS 1-2004). | |
Ohne Deckel | |
16 x 24 | |
Nunc™ | |
Mikrotiterplatte | |
Polystyrol | |
384 | |
Unsteril | |
Konisch | |
25 |
Standard | |
384-Well, flach, Standardhöhe, schwarz, unbehandelt, ohne Deckel, verpackt 25/100 | |
100 Kartons, 25 Packungen | |
Schwarz | |
Mit niedrigem Steg umrandet | |
25 μl | |
2 bis 20 μl | |
Unbehandelt | |
100 |
Aufhebung der Nutzungsbeschränkung auf interne Forschungszwecke: Jegliche dem Käufer auferlegte Beschränkung, das/die Produkt(e) nur zu internen Forschungszwecken zu nutzen, gilt nicht für das/die Produkt(e) auf Webseiten, die diese Erklärung enthalten.