Learn More
Thermo Scientific™ Weiße 384-Well-Platte, TC-Oberfläche, Packung mit 10 Stück
Artikelnummer. 10080681
Ansicht ändern
Click to view available options
Packungsgröße:
30 Stück
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. unitSize
10080681 30 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 10080681 Lieferant Thermo Scientific™ Lieferanten-Nr. 164610
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Farbe:Weiß; Sterilität:Steril; Deckel:Mit Deckel
Verbessern Sie Hintergrund, Autofluoreszenz und Crosstalk mit den schwarzen und weißen Thermo Scientific™ Nunc 384-Well-Polystyrol-Mikrotiterplatten.
  • Schwarze Mikrotiterplatten mit minimalem Rückstreulicht und minimaler Hintergrundfluoreszenz werden für Fluoreszenzmessungen empfohlen.
  • Weiße Mikrotiterplatten mit maximaler Reflexion und minimaler Autolumineszenz werden für Lumineszenzmessungen empfohlen
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Zertifizierung/Konformität Alle von Nunc hergestellten Mikrotiterplatten erfüllen die Anforderungen gemäß ANSI (American National Standards) (ANSI/SBS 1-2004).
Deckel Mit Deckel
Kulturfläche 0,084 cm2/Well
Array 16 x 24
Verpackung 10 Packungen, 30 Kartons
Produktlinie Nunc
Farbe Weiß
Produkttyp Mikrotiterplatte
Material Polystyrol
Anzahl Wells 384
Arbeitsvolumen (metrisch) 10 bis 100 μl
Sterilität Steril
Oberflächenbehandlung Zellkultur
Wellform Flacher Boden (F-Well)
Anzahl pro Karton 30
Anzahl pro Packung 10
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Aufhebung der Nutzungsbeschränkung auf interne Forschungszwecke: Jegliche dem Käufer auferlegte Beschränkung, das/die Produkt(e) nur zu internen Forschungszwecken zu nutzen, gilt nicht für das/die Produkt(e) auf Webseiten, die diese Erklärung enthalten.