Learn More
Thermo Scientific™ Nunc™ 384-Well, Non-Treated, Flat-Bottom Microplate
Farbe: Transparent; Sterilität: Steril; Deckel: Mit Deckel
356.00 CHF - 973.00 CHF
Spezifikation
Barcode | Kundenspezifische Barcodierung erhältlich |
---|---|
Zertifizierung/Konformität | Alle von Nunc hergestellten Mikrotiterplatten erfüllen die Anforderungen gemäß ANSI (American National Standards) (ANSI/SBS 1-2004). |
Deckel | Mit Deckel |
Kulturfläche | 0,084 cm2/Well |
Array | 16 x 24 |
Produktcode | Marke | Anzahl Wells | Anzahl pro Packung | Anzahl pro Karton | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Anzahl Wells | Anzahl pro Packung | Anzahl pro Karton | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
10162881
|
Thermo Scientific™
242757 |
384 | 10 Microplates | 30 Microplates |
386.00 CHF
30 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen ![]() |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||
10354611
|
Thermo Scientific™
242765 |
96 | 1 Microplates | 30 Microplates |
356.00 CHF
30 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||
10592835
|
Thermo Scientific™
265202 |
384 | 25 Microplates | 100 Microplates |
973.00 CHF
100 Stück |
Verfügbar ab: 15-07-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||
Beschreibung
Thermo Scientific™ Nunc 384-Well-Platten aus transparentem Polystyrol mit zellkulturbehandelten oder unbehandelten Oberflächen sind für die Verwendung mit Roboter-Lesegeräten und Liquid Handling-Systemen optimiert. Sie ermöglichen eine Reduzierung des Proben- und Reagenzvolumens. So können mehr Proben getestet und Kosteneinsparungen erzielt werden. Die hohe Qualität der Platten sorgt für konsistente und zuverlässige Ergebnisse.
Die Nunc 384-Well-Mikrotiterplatten aus Polystyrol haben quadratische Wells mit abgerundeten Ecken, wodurch Kapillareffekte vermieden werden.- Transparentes Polystyrol besitzt ausgezeichnete optische Eigenschaften und ist ideal für optische Messungen.
- Unbehandeltes Polystyrol ist hydrophob und eignet sich für das Wachstum von Suspensionskulturen, die sich ohne Adhäsion vermehren und wachsen können.
- Unbehandelte Oberflächen eignen sich bestens, um in Ihrem Labor selbst Beschichtungen hinzuzufügen
- Zellkultur-behandelt: Die Zellkultur-behandelte Oberfläche Nunclon Delta ist hydrophil und fördert die Zellanhaftung sowie das Zellwachstum.
- Kundenspezifische Barcodierung möglich
- Flexibles Arbeitsvolumen: 10 bis 100 μl
Spezifikation
Kundenspezifische Barcodierung erhältlich | |
Mit Deckel | |
16 x 24 | |
Transparent | |
Polystyrol | |
10 bis 100 μl | |
Unbehandelt |
Alle von Nunc hergestellten Mikrotiterplatten erfüllen die Anforderungen gemäß ANSI (American National Standards) (ANSI/SBS 1-2004). | |
0,084 cm2/Well | |
Nunc | |
Mikrotiterplatte | |
120 μl | |
Steril | |
Flacher Boden (F-Well) |
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.