Learn More
Thermo Scientific™ Nunc™ Polystyrol-Zentrifugenröhrchen, 10/11 ml
BIOPHARMA
Artikelnummer. 10429672
Ansicht ändern
Click to view available options
Bodenform:
Flach
Konisch
Rund
Schriftfeld:
Ja
Nein
Sterilität:
Steril
Unsteril
Packungsgröße:
480 Stück
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Bodenform Schriftfeld Sterilität Packungsgröße
10429672 Konisch Nein Steril 480 Stück
10473103 Konisch Ja Steril 480 Stück
10707431 Konisch Ja Steril 480 Stück
10008880 Rund Nein Steril 480 Stück
10374461 Flach Ja Unsteril 480 Stück
12601500 Flach Ja Steril 480 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Artikelnummer. 10429672 Lieferant Thermo Scientific™ Lieferanten-Nr. 347856
Top-Seller. Mega-Ersparnisse.
Verwenden Sie den Aktionscode 27997
Alle Werbeaktionen anzeigen
 Eingeschränkter Artikel
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Steigern Sie die Effizienz der Zentrifugation mit diesen Zentrifugenröhrchen aus Polycarbonat, die sowohl bezüglich RZB als auch Dichtheit getestet werden.
Steigern Sie die Effizienz der Zentrifugation mit Thermo Scientific™ Nunc™ 10/11 ml-Polystyrol-Zentrifugenröhrchen, die sowohl bezüglich RZB als auch Dichtheit getestet werden.
  • Für mehr Flexibilität in verschiedenen Formaten erhältlich
  • Unterschiedliche Bodenformen für alle Anforderungen
  • Mit Verschlusskappe mit Dichtring aus Polyethylen
  • Passend für die meisten Standard-Zentrifugen
  • Getestete Relative Zentrifugalbeschleunigung (RZB)
  • CE-Kennzeichnung
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Kapazität (metrisch) 11 ml
Material Polystyrol
Anzahl pro Karton 480
Anzahl pro Packung 80
Sterilität Steril
Form Konisch
Länge (metrisch) 110 mm
Bodenform Konisch
Schriftfeld Nein
Durchmesser (metrisch) 16 mm
Graduated Nein
Produkttyp Zentrifugenröhrchen
Max. RZB 3000 × g