Learn More
Thermo Scientific™ Nunc™ Polystyrol-Zentrifugenröhrchen, 10/11 ml
Steigern Sie die Effizienz der Zentrifugation mit diesen Zentrifugenröhrchen aus Polycarbonat, die sowohl bezüglich RZB als auch Dichtheit getestet werden.
Marke:  Thermo Scientific™ 362308
Additional Details : Gewicht : 4.26000kg
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 10374461
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen »
Beschreibung
Beschreibung
Steigern Sie die Effizienz der Zentrifugation mit Thermo Scientific™ Nunc™ 10/11 ml-Polystyrol-Zentrifugenröhrchen, die sowohl bezüglich RZB als auch Dichtheit getestet werden.
Röhrchen aus Polystyrol besitzen das CE-Zeichen.
  • Um allen Anforderungen gerecht zu werden in verschiedenen Materialien und Formaten erhältlich Verschiedene Verschlusstypen und Bodenformen für unterschiedliche Anwendungen Passend für die meisten Zentrifugen Getestete Relative Zentrifugalbeschleunigung (RZB)
Spezifikation
Spezifikation
CE-Kennzeichnung
Polystyrol
80
Flat
Wohnung
16 mm
Centrifuge Tube
10 mL
480
Non-sterile
100 mm
ja
Nein
3000 x G