Learn More
Nujol (leichtes Öl), Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15424277
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
50 mL
500 mL
2500 mL
Packungsgröße:
2500 Milliliter
50 Milliliter
500 Milliliter
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
15424277 500 mL 500 Milliliter
15414277 50 mL 50 Milliliter
15404277 2500 mL 2500 Milliliter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 15424277 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. H31661.AP
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Alternative Produkte anzeigen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 8012-95-1
Summenformel MFCD00131611
Molekulargewicht (g/mol) 0.00
MDL-Nummer MFCD00131611
InChI-Schlüssel FFNDMZIBVDSQFI-UHFFFAOYSA-N
Synonym delphinidin chloride, delphinidin, delphinidine, delphinidol, ephdine, delfinidol chloride, unii-em6md4aehe, ccris 2518, em6md4aehe, 3,5,7-trihydroxy-2-3,4,5-trihydroxyphenyl benzopyrylium chloride
PubChem CID 68245
ChEBI CHEBI:38701
IUPAC-Name 2-(3,4,5-Trihydroxyphenyl)chromenylium-3,5,7-triol; Chlorid
SMILES *
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Nujol (light oil)
Schmelzpunkt ∼-20°C
Dichte 0.838
Siedepunkt >300°C
Flammpunkt 220°C (428°F)
Brechungsindex 1.4613
Menge 500 mL