Learn More
Syngene™ NuGenius Netzwerk-Kit
Beschreibung
Die GeneTools Software bietet dem Anwender eine schnelle Quantifizierung von Proben und geht in wenigen, schnellen Schritten von Blots bis zu analysierten Daten. Zu den Analysetypen gehören Molekulargewicht, Koloniezählung, Spot-Blot und Bandenabgleich.
Alle Proben können quantifiziert werden, einschließlich Multiplex-Proteinfluoreszenzanalysen von bis zu 5 Proben gleichzeitig. Rohdaten können schnell quantifiziert werden, um echte Werte für Publikationsdaten zu erzeugen. Hochwertige Berichte können zur einfachen Überprüfung in Word- und Excel-Dateien exportiert werden.
Das System wird mit einer 3-Jahresgarantie (Rücksendung an das Werk), unbegrenzten Lizenzen für GeneTools Analysesoftware und kostenlosen Software-Updates geliefert. Die GeneTools Software erfüllt die Anforderungen für 21 CFR Part 11- und GLP-Umgebungen.
- Verfügt über eine innovative 5-MP-Pixel-Kamera, die eine hervorragende Pixelauflösung und unübertroffene Empfindlichkeit in ihrer Klasse bietet.
- Die Kamera ist in der Lage, 16-Bit-Bilder mit 65535 Graustufen zu erzeugen.
- Das System verfügt über ein motorbetriebenes F1.4-Zoomobjektiv für die Bildgebung beliebiger Gelgrößen
- Das System ist standardmäßig mit einem UV-Filter und einem epi-weißen Licht ausgestattet
- Der maximale Sichtbereich beträgt 20 x 24 cm.
- Verfügt über einen einzigartigen integrierten Computer mit Raspberry Pi und einen interaktiven Touchscreen.
- Das System ist netzwerkfähig (Zubehör erforderlich).
Spezifikation
Spezifikation
| Zur Verwendung mit (Geräte) | F1,4-Objektiv |
| Größe | 20 x 24 cm Bild |