Learn More
Macherey-Nagel™ NucleoVac Regulierventil
Artikelnummer. 10459561
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
Je 1
Packungsgröße:
1 Stück
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
10459561 Je 1 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 10459561 Lieferant Macherey-Nagel™ Lieferanten-Nr. 740641
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    217.00 CHF
    160.17 CHF / 1 Stück
    Sparen 56.83 CHF
    26% Rabatt
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Gewährleistet eine zuverlässige Vakuumquelle bei der manuellen Verarbeitung von DNA-Säulen unter Vakuum. Der Macherey-Nagel™ NucleoVac Vakuumregulator ist für die Verwendung mit dem NucleoVac Vakuumverteiler für die schnelle Verarbeitung großer Probenvolumina über die parallele Verarbeitung von Säulen konzipiert.
Vakuumfiltrationssäulen werden zur Isolierung und Aufreinigung von Nukleinsäuren, einschließlich Plasmid-DNA, verwendet. Für eine erfolgreiche Verarbeitung ist eine zuverlässige Vakuumquelle unabdingbar. Es wird empfohlen, einen Vakuumregulator zu verwenden, um den Vakuumdruck zu steuern, was sich auf die Durchflussrate der Probe durch die Säule auswirkt. Darüber hinaus steuert der Regulator die Vakuumzeit, um eine vollständige Filtration der Probe zu gewährleisten.
Der NucleoVac Vakuumregulator ist für die Verwendung mit dem NucleoVac Vakuumkammer und mit verschiedenen Systemen von DNA-Isolierungs-/-Aufreinigungssäulen, einschließlich der Kits NucleoSpin™, NucleoFast™ und NucleoSnap, ausgelegt.
Specifications
Produkttyp NucleoVac Vakuumregulator
Beschreibung Zur Verwendung mit NucleoVac Vakuumkammer und DNA-Isolierungs-/Aufreinigungssäulen (z. B. NucleoSpin™ NucleoFast™ oder NucleoSnap-Kits™)
Zur Verwendung mit (Anwendung) Zur Vakuumsteuerung
Menge Je 1