Learn More
Macherey-Nagel™ NucleoSpin™ Virus, Mini-Kit zur Reinigung viraler RNA/DNA
Artikelnummer. 13168496
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
10 Präp.
50 Präp.
Packungsgröße:
10 Reaktionen
50 Ansätze
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
13168496 50 Präp. 50 Ansätze
13148496 10 Präp. 10 Reaktionen
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 13168496 Lieferant Macherey-Nagel™ Lieferanten-Nr. 740983.50
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    318.00 CHF
    242.18 CHF / 50 Ansätze
    Sparen 75.82 CHF
    23% Rabatt
 Eingeschränkter Artikel
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Mini-Spin-Kit zur zeitsparenden parallelen Isolierung von viraler RNA/DNA aus verschiedenen Proben.
Spezifikation
Menge 50 Präp.
Probenvolumen <200 μL (bis zu 400 μL mit zwei Ladeschritten)
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • NucleoSpin Virus
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Entzündbare Flüssigkeit Kategorie 3
  • Akute Toxizität Kategorie 4
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H226-Flüssigkeit und Dampf entzündbar.
  • H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H336-Kann Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen.
  • H335-Kann die Atemwege reizen.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Contain: proteinase K, liquid(origin: tritirachium album) / guanidine hydrochloride / 2-propanol