Learn More
Macherey-Nagel™ NucleoSpin™ TriPrep Säulen-Set
Click to view available options
Ausreichend für:
10rxns
250rxns
Packungsgröße:
10 Reaktionen
250 Reaktionen
Beschreibung
NucleoSpin™ miRNA eignet sich für die parallele Isolierung kleiner RNA, großer RNA und Proteinen.
Überlegene Selektivität – Aufreinigung von RNA fraktioniert nach Größe
Isolierung nur kleiner RNA (18 bis 200 Basen) Isolierung kleiner RNA (18 bis 200 Basen) und großer RNA (> 200 Basen) in zwei Fraktionen. Isolierung von Gesamt-RNA (kleine und große in einer Fraktion)
Zusätzliche Isolierung des Gesamtproteins
Denaturiertes Protein, gebrauchsfertig für die Analyse in SDS-PAGE und Western Blot.
Hervorragende RNA-Rückgewinnung - auch ohne Phenol/Chloroform
Lyse mit chaotropischem Verfahren mit saltSpin-Säule
Praktische Handhabung – komplette Ausrüstung im Lieferumfang enthalten
NucleoSpin Filter – effiziente Probenhomogenisierung NucleoSpin Proteinentfernungssäulen – höchste Reinheit der kleinen RNArDNase – hocheffiziente Aufspaltung genomischer DNA in der Säule bei RT
Überlegene Selektivität – Aufreinigung von RNA fraktioniert nach Größe
Isolierung nur kleiner RNA (18 bis 200 Basen) Isolierung kleiner RNA (18 bis 200 Basen) und großer RNA (> 200 Basen) in zwei Fraktionen. Isolierung von Gesamt-RNA (kleine und große in einer Fraktion)
Zusätzliche Isolierung des Gesamtproteins
Denaturiertes Protein, gebrauchsfertig für die Analyse in SDS-PAGE und Western Blot.
Hervorragende RNA-Rückgewinnung - auch ohne Phenol/Chloroform
Lyse mit chaotropischem Verfahren mit saltSpin-Säule
Praktische Handhabung – komplette Ausrüstung im Lieferumfang enthalten
NucleoSpin Filter – effiziente Probenhomogenisierung NucleoSpin Proteinentfernungssäulen – höchste Reinheit der kleinen RNArDNase – hocheffiziente Aufspaltung genomischer DNA in der Säule bei RT
- Silika-Membran-Technologie
- Format: Minispin-Säulen
- Probengröße: <107 cultured cells, <30mg human/tissue; <50mg plant tissue, <150μL reaction mixture
- Fragment size, small RNA: 18 to 200 bases
- Fragment size, large RNA: >200 Basen
- Typische Ausbeute: 10μg kleine RNA; 95 μg große RNA aus 107 HeLa-Zellen
- Bindungsvermögen: 200 μ g
- Elutionsvolumen, 30 μl bis 100 μl
- Vorbereitungszeit: <45min (6 preps human/animal tissue, small and large RNA); <35min (6 preps human/animal tissue, small RNA only)
- Small RNA (18 to 200 bases)
- Large RNA (>200 Basen)
- Gesamt-RNA (kleine und große RNA in einer Fraktion), isolieren Sie außerdem Ihre Gesamtproteinfraktion
- Für die Aufreinigung kleiner und großer RNA und von Gesamt-RNA und Isolierung der Gesamtproteinfraktion.
Spezifikation
Spezifikation
| Filtertyp | Schredder |
| Produkttyp | NucleoSpin TriPrep |
| Menge | 1Each |
| Enthält | Mit 2/1.5 ml-Entnahmeröhrchen, NucleoSpin Filtern, Puffern, RNase-freie rDNase |
| Säulentyp | Spin Column |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | Schnelle Aufreinigung von Gesamt-RNA, DNA und Proteinen aus kleinen und wertvollen Proben |
Sicherheit und Handhabung
Signalwort
- Gefahr
- Entzündbare Flüssigkeit Kategorie 3
- Akute Toxizität Kategorie 4
- Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
- Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
- Inhalationsallergen Kategorie 1
- LANGFRISTIG GEWÄSSERGEFÄHRDEND Chronisch 3
- H226-Flüssigkeit und Dampf entzündbar.
- H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
- H315-Verursacht Hautreizungen.
- H319-Verursacht schwere Augenreizung.
- H334-Kann bei Einatmen Allergie, asthmaartige Symptome oder Atembeschwerden verursachen.
- H412-Schädlich für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.
- P261-Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermei den.
- P342+P311-Bei Symptomen der Atemwege: GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
- MIXTURE LIST-Enthält: zinc chloride; guanidinium thiocyanate,ethanol (denatured with 1%IPA/1%MEK, acc.2016/1867/EU); rDNa