Learn More
Macherey-Nagel™ NucleoSpin™ TriPrep Säulen-Set
Click to view available options
Ausreichend für:
10rxns
250rxns
Packungsgröße:
10 Reaktionen
250 Reaktionen
Beschreibung
NucleoSpin™ miRNA eignet sich für die parallele Isolierung kleiner RNA, großer RNA und Proteinen.
Überlegene Selektivität – Reinigen Sie Ihre RNA-Fraktioniert durch Größe
Isolierung nur kleiner RNA (18 bis 200 Basen)Isolierung kleiner (18 bis 200 Basen) und großer (>200 Basen) RNA in zwei FraktionIsolierung der Gesamt-RNA (klein und groß in einem Bruch)
Zusätzliche Isolierung des Gesamtproteins
Denaturiertes Protein, gebrauchsfertig für die Analyse in SDS-PAGE und Western Blot.
Hervorragende RNA-Rückgewinnung – auch ohne Phenol/Chloroform-Lyse
mit chaotropem SalzSpin Säulenverfahren
Komfortable Handhabung - komplette Ausrüstung mit NucleoSpin
Filtern – effiziente ProbenhomogenisationNucleoSpin Proteinabgewinnungssäulen – höchste Reinheit der kleinen RNArDNase – hocheffiziente On-Column-Verdauung genomischer DNA bei RT
Überlegene Selektivität – Reinigen Sie Ihre RNA-Fraktioniert durch Größe
Isolierung nur kleiner RNA (18 bis 200 Basen)Isolierung kleiner (18 bis 200 Basen) und großer (>200 Basen) RNA in zwei FraktionIsolierung der Gesamt-RNA (klein und groß in einem Bruch)
Zusätzliche Isolierung des Gesamtproteins
Denaturiertes Protein, gebrauchsfertig für die Analyse in SDS-PAGE und Western Blot.
Hervorragende RNA-Rückgewinnung – auch ohne Phenol/Chloroform-Lyse
mit chaotropem SalzSpin Säulenverfahren
Komfortable Handhabung - komplette Ausrüstung mit NucleoSpin
Filtern – effiziente ProbenhomogenisationNucleoSpin Proteinabgewinnungssäulen – höchste Reinheit der kleinen RNArDNase – hocheffiziente On-Column-Verdauung genomischer DNA bei RT
- Silika-Membran-Technologie
- Format: Minispin-Säulen
- Probengröße: <10&superscript_7; Kulturzellen, <30 mg humanes Gewebe/Gewebe; <50 mg Pflanzengewebe, <150 μl Reaktionsgemisch
- Fragmentgröße, kleine RNA: 18 bis 200 Basen
- Fragmentgröße, große RNA: >200 Basen
- Typische Ausbeute: 10 μg kleine RNA; 95 μg große RNA aus 10&superscript_7; HeLa-Zellen
- Bindungsvermögen: 200 μg
- Elutionsvolumen, 30 μl bis 100 μl
- Vorbereitungszeit: <45 min (6 Preps menschliches/tierisches Gewebe, kleine und große RNA); <35 min (6 Preps menschliches/tierisches Gewebe, nur kleine RNA)
- Kleine RNA (18 bis 200 Basen)
- Große RNA (>200 Basen)
- Gesamt-RNA (kleine und große RNA in einer Fraktion), isolieren Sie Ihre Gesamtproteinfraktion Für die Aufreinigung kleiner und großer RNA und Gesamt-RNA und Isolierung der Gesamtproteinfraktion.
Spezifikation
Spezifikation
| Produkttyp | NucleoSpin™ TriPrep Säulen-Set |
| Menge | 1Set |
| Enthält | 2 ml-Entnahmeröhrchen, 1.5 ml-Entnahmeröhrchen, NucleoSpin™ Filter, Puffer, RNase-frei und rDNase |
| Ausreichend für | 10rxns |
| Säulentyp | Spin Column |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | Für die schnelle Aufreinigung von Gesamt-RNA, DNA und Proteinen aus kleinen und wertvollen Proben |
Sicherheit und Handhabung
Gefahrenkategorie
- Inhalationsallergen Kategorie 1
- Sensibilisierung der Haut Kategorie 1