Learn More
Macherey-Nagel™ NucleoSpin™ TriPrep Säulen-Set
Click to view available options
Ausreichend für:
10rxns
250rxns
Packungsgröße:
10 Reaktionen
250 Reaktionen
Beschreibung
NucleoSpin™ miRNA eignet sich für die parallele Isolierung kleiner RNA, großer RNA und Proteinen.
Überlegene Selektivität – Reinigen Sie Ihre RNA-Fraktioniert durch Größe
Isolierung nur kleiner RNA (18 bis 200 Basen)Isolierung kleiner (18 bis 200 Basen) und großer (>200 Basen) RNA in zwei FraktionIsolierung der Gesamt-RNA (klein und groß in einem Bruch)
Zusätzliche Isolierung des Gesamtproteins
Denaturiertes Protein, gebrauchsfertig für die Analyse in SDS-PAGE und Western Blot.
Hervorragende RNA-Rückgewinnung – auch ohne Phenol/Chloroform-Lyse
mit chaotropem SalzSpin Säulenverfahren
Komfortable Handhabung - komplette Ausrüstung mit NucleoSpin
Filtern – effiziente ProbenhomogenisationNucleoSpin Proteinabgewinnungssäulen – höchste Reinheit der kleinen RNArDNase – hocheffiziente On-Column-Verdauung genomischer DNA bei RT
Überlegene Selektivität – Reinigen Sie Ihre RNA-Fraktioniert durch Größe
Isolierung nur kleiner RNA (18 bis 200 Basen)Isolierung kleiner (18 bis 200 Basen) und großer (>200 Basen) RNA in zwei FraktionIsolierung der Gesamt-RNA (klein und groß in einem Bruch)
Zusätzliche Isolierung des Gesamtproteins
Denaturiertes Protein, gebrauchsfertig für die Analyse in SDS-PAGE und Western Blot.
Hervorragende RNA-Rückgewinnung – auch ohne Phenol/Chloroform-Lyse
mit chaotropem SalzSpin Säulenverfahren
Komfortable Handhabung - komplette Ausrüstung mit NucleoSpin
Filtern – effiziente ProbenhomogenisationNucleoSpin Proteinabgewinnungssäulen – höchste Reinheit der kleinen RNArDNase – hocheffiziente On-Column-Verdauung genomischer DNA bei RT
- Silika-Membran-Technologie
- Format: Minispin-Säulen
- Probengröße: <10&superscript_7; Kulturzellen, <30 mg humanes Gewebe/Gewebe; <50 mg Pflanzengewebe, <150 μl Reaktionsgemisch
- Fragmentgröße, kleine RNA: 18 bis 200 Basen
- Fragmentgröße, große RNA: >200 Basen
- Typische Ausbeute: 10 μg kleine RNA; 95 μg große RNA aus 10&superscript_7; HeLa-Zellen
- Bindungsvermögen: 200 μg
- Elutionsvolumen, 30 μl bis 100 μl
- Vorbereitungszeit: <45 min (6 Preps menschliches/tierisches Gewebe, kleine und große RNA); <35 min (6 Preps menschliches/tierisches Gewebe, nur kleine RNA)
- Kleine RNA (18 bis 200 Basen)
- Große RNA (>200 Basen)
- Gesamt-RNA (kleine und große RNA in einer Fraktion), isolieren Sie Ihre Gesamtproteinfraktion Für die Aufreinigung kleiner und großer RNA und Gesamt-RNA und Isolierung der Gesamtproteinfraktion.
Spezifikation
Spezifikation
| Produkttyp | NucleoSpin™ TriPrep Säulen-Set |
| Menge | 1Set |
| Enthält | 2 ml-Entnahmeröhrchen, 1.5 ml-Entnahmeröhrchen, NucleoSpin™ Filter, Puffer, RNase-frei und rDNase |
| Ausreichend für | 250rxns |
| Säulentyp | Spin Column |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | Für die schnelle Aufreinigung von Gesamt-RNA, DNA und Proteinen aus kleinen und wertvollen Proben |
Sicherheit und Handhabung
Produktidentifikator
- NucleoSpin TriPrep (250)
- Gefahr
- Akute Toxizität Kategorie 4
- LANGFRISTIG GEWÄSSERGEFÄHRDEND Chronisch 3
- Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
- Entzündbare Flüssigkeit Kategorie 3
- Inhalationsallergen Kategorie 1
- Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
- H226-Flüssigkeit und Dampf entzündbar.
- H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
- H315-Verursacht Hautreizungen.
- H319-Verursacht schwere Augenreizung.
- H334-Kann bei Einatmen Allergie, asthmaartige Symptome oder Atembeschwerden verursachen.
- H412-Schädlich für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.
- P261-Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermei den.
- P273-Freisetzung in die Umwelt vermeiden.
- P342+P311-Bei Symptomen der Atemwege: GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
- MIXTURE LIST-Enthält: zinc chloride, guanidium thiocyanate, ethanol