Learn More
Macherey Nagel Bioanalysis™ Nucleospin TotalRNA Ffpe
Artikelnummer. 15217463
Ansicht ändern
Click to view available options
Volumen (metrisch):
10 sections (10 μm) with < 50 mg of tissue
Packungsgröße:
250 Reaktionen
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Volumen (metrisch) Packungsgröße
15217463 10 sections (10 μm) with < 50 mg of tissue 250 Reaktionen
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 15217463 Lieferant Macherey Nagel Bioanalysis™ Lieferanten-Nr. 740982.250
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1810.00 CHF
    1452.09 CHF / 250 Reaktionen
    Sparen 357.91 CHF
    19% Rabatt
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 23-10-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Mini spin kit for isolation of small and large RNA from formalin-fixed, paraffin-embedded samples
250 Vorbereitungen, Macherey-Nagel
Spezifikation
Inhalt und Lagerung 18°C to 25°C
Format Mini Prep
Probentyp FFPE, Fixierte Proben, Tissue Sections
Zur Verwendung mit (Anwendung) Isolation of Total RNA
Anzahl Reaktionen 250 Preps
Größe > 200 nt
Target RNA
Volumen (metrisch) 10 sections (10 μm) with < 50 mg of tissue
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • NucleoSpin totalRNA FFPE (250)
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Aspirationsgefahr Kategorie 1
  • Karzinogenität Kategorie 2
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Entzündbare Flüssigkeit Kategorie 2
  • Inhalationsallergen Kategorie 1
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H225-Flüssigkeit und Dampf leicht entzündbar.
  • H304-Kann bei Verschlucken und Eindringen in die Atemwege tödlich sein.
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H334-Kann bei Einatmen Allergie, asthmaartige Symptome oder Atembeschwerden verursachen.
  • H335-Kann die Atemwege reizen.
  • H351-Kann vermutlich Krebs erzeugen.
Sicherheitshinweis
  • P261-Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermei den.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P301+P310-BEI VERSCHLUCKEN: Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt anrufen
  • P331-KEIN Erbrechen herbeiführen.
  • P342+P311-Bei Symptomen der Atemwege: GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Contain: rDNAse, paraffin disolver, 1,4-dioxane