Learn More
Macherey-Nagel™ NucleoSpin™ Gewebesäulen
Beschreibung
- NucleoSpin™ Gewebesäulen
- Separate Säulen mit hoher DNA-Rückgewinnung und -Reinheit
- Zuverlässige DNA-Aufreinigung gewährleistet reproduzierbare Ergebnisse
Spezifikation
Spezifikation
| Zelltyp | Tierisches und menschliches Gewebe, Zellen |
| Fassungsvermögen | 60µ g |
| Säulentyp | Mini-Spin-Säulen |
| Inhalt und Lagerung | 18°bis 25 °C |
| Beschreibung | Säulen zur Aufreinigung von DNA aus einer Vielzahl von Proben |
| Nachweisverfahren | Silika-Membran-Technologie |
| Format | Mini-Spin-Säule |
| Isolation Technology | Silika-Membran-Technologie |
| Probentyp | Tierisches und menschliches Gewebe, Zellen |
| Elutionsvolumen | 60 bis 100 µl |
| Mehr anzeigen |
Sicherheit und Handhabung
Produktidentifikator
- NucleoSpin Tissue
- Gefahr
- Akute Toxizität Kategorie 4
- Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
- Entzündbare Flüssigkeit Kategorie 3
- Inhalationsallergen Kategorie 1
- Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
- Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
- H226-Flüssigkeit und Dampf entzündbar.
- H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
- H315-Verursacht Hautreizungen.
- H319-Verursacht schwere Augenreizung.
- H334-Kann bei Einatmen Allergie, asthmaartige Symptome oder Atembeschwerden verursachen.
- H336-Kann Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen.
- P261-Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermei den.
- P284-¢Bei unzureichender Belüftung! Atemschutz tragen.
- P342+P311-Bei Symptomen der Atemwege: GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
- P501b-Inhalt/Behälter gemäß den örtlichen/regionalen/nationalen/internationalen Vorschriften zuführen.
- MIXTURE LIST-Enthält: guanidine hydrochloride / 2-propanol