Learn More
Macherey-Nagel™ NucleoSpin™ Gewebesäulen
Artikelnummer. 15850968
Change view
Click to view available options
Menge:
250 Säulen
50 Säulen
Packungsgröße:
250 Stück
50 Stück
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
15850968 250 Säulen 250 Stück
15860968 50 Säulen 50 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15850968 Lieferant Macherey-Nagel™ Lieferanten-Nr. 740952.250S
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Zusätzliche Mini-Zentrifugationssäulen mit Kieselgelmembran für die Verwendung mit NucleoSpin™ Gewebekits bieten höchste Empfindlichkeit bei der Aufreinigung von Gesamt-DNA aus klinischen oder forensischen Proben, Geweben, Zellen, Hefen, Bakterien oder Viren.
  • NucleoSpin™ Gewebesäulen
    • Separate Säulen mit hoher DNA-Rückgewinnung und -Reinheit
    • Zuverlässige DNA-Aufreinigung gewährleistet reproduzierbare Ergebnisse
Spezifikation
Zelltyp Tierisches und menschliches Gewebe, Zellen
Fassungsvermögen 60µ g
Säulentyp Mini-Spin-Säulen
Inhalt und Lagerung 18°bis 25 °C
Beschreibung Säulen zur Aufreinigung von DNA aus einer Vielzahl von Proben
Nachweisverfahren Silika-Membran-Technologie
Format Mini-Spin-Säule
Isolation Technology Silika-Membran-Technologie
Probentyp Tierisches und menschliches Gewebe, Zellen
Elutionsvolumen 60 bis 100 µl
Endprodukttyp DNA
Zur Verwendung mit (Geräte) Zentrifugation, Vakuum
Zur Verwendung mit (Anwendung) Genotypisierung, Multiplex-PCR, Sequenzierung der nächsten Generation
Enthält NucleoSpin Gewebesäulen
Hauptbedienfelder DNA-Reinigung
Anzahl Reaktionen 250
Nukleinsäuretyp DNA
Produkttyp DNA-Aufreinigungssäulen
Menge 250 Säulen
Reinheit A260/A280 1,7 - 1,9
Probenvolumen < 25 mg humanes/tierisches Gewebe, 102 – 107 Zellen
Versandbedingung Raumtemperatur
Größe 200 bp bis 50 kbp
Quelle Tierisches und menschliches Gewebe, Zellen
Ziel DNA
Verfahren Silika-Membran-Technologie
Prüfzeit 20 min/Präparation (ohne Lyse)
Ertrag 20 bis 35 µg
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Produktidentifikator
  • NucleoSpin Tissue
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Enthält: guanidine hydrochloride / 2-propanol