Learn More
Macherey-Nagel™ NucleoSpin™ RNA XS, Mikro-Kit zur RNA-Reinigung
Artikelnummer. 12723580
Ansicht ändern
Click to view available options
Anzahl Reaktionen:
10
50
250
Packungsgröße:
10 Reaktionen
250 Reaktionen
50 Reaktionen
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Anzahl Reaktionen Packungsgröße
12723580 50 50 Reaktionen
12703580 10 10 Reaktionen
12713580 250 250 Reaktionen
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 12723580 Lieferant Macherey-Nagel™ Lieferanten-Nr. 740902.50
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    472.00 CHF
    355.05 CHF / 50 Reaktionen
    Sparen 116.95 CHF
    24% Rabatt
 Eingeschränkter Artikel
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochwertige RNA schnell und einfach reinigen. NucleoSpin™ RNA XS-Säulen ermöglichen die Aufreinigung hochkonzentrierter RNA aus kleinsten Proben.
Merkmale
  • Isolierung von RNA aus kleinen Probenmengen wie Biopsiematerial oder Einzelzellen
  • Ausgezeichnete RNA-Rückgewinnung und -Integrität
  • Konzentrierte RNA für sensitive nachfolgende Anwendungen durch Elution in nur 5 μL
  • rDNase ist für die DNA-Entfernung in der Säule enthalten
  • NucleoSpin™ Filter (Aktenvernichter) – effiziente Homogenisierung und Viskositätsreduzierung
  • Hochwertige RNA, sofort einsatzbereit für RT-PCR und andere Anwendungen
  • Reduktionsmittel TCEP – Kein ß-Mercaptoethanol erforderlich
Anwendungen
  • RNA-Isolierung aus Kulturzellen
  • RNA-Isolierung aus Gewebe
  • RNA-Isolierung aus Kryoschnitten
  • RNA-Isolierung aus lasergefangenen Zellen
  • RNA-Isolierung aus kleinen Mengen Pflanzenmaterial
  • RNA-Isolierung aus Proben, die in RNAlater™
  • Typische Downstream-Prozesse: Echtzeit-RT-PCR, Northern Blotting, Primerverlängerung, Array-Technologie
  • RNase-Protektionsassays
Spezifikation
Format Mini-Spin-Säule
Endprodukttyp NucleoSpin™ XS RNA-Säule
Zur Verwendung mit (Anwendung) Zur RNA-Isolierung von kultivierten Zellen, Gewebe, Kryosektionen und lasererfassten Zellen
Enthält Entnahmeröhrchen, NucleoSpin™ Filter, Entnahmeröhrchen (2 ml), Entnahmeröhrchen (1.5 ml), Puffer, RNase-freie rDNase, Träger-RNA, Reduktionsmittel TCEP
Anzahl Reaktionen 50
Produkttyp NucleoSpin™ XS RNA-Säule
Menge Je 1
Ertrag 0,1 bis 1,5 ng (102 HeLa-Zellen), 10 bis 15 ng (103 HeLa-Zellen), 100 bis 150 ng (104 HeLa-Zellen), 1000 bis 1500 ng (105 HeLa-Zellen)
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • NucleoSpin RNA XS
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Entzündbare Flüssigkeit Kategorie 3
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Akute Toxizität Kategorie 4
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
  • Inhalationsallergen Kategorie 1
  • LANGFRISTIG GEWÄSSERGEFÄHRDEND Chronisch 3
Gefahrenhinweis
  • H226-Flüssigkeit und Dampf entzündbar.
  • H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H334-Kann bei Einatmen Allergie, asthmaartige Symptome oder Atembeschwerden verursachen.
  • H412-Schädlich für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.
Sicherheitshinweis
  • P261-Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermei den.
  • P342+P311-Bei Symptomen der Atemwege: GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Contain: guanidinium thiocyanate, ethanol (diluted < 20 %) (denaturedwith 1%IPA/1%MEK, acc.2016/1867/EU); tr