Learn More
Macherey-Nagel™ NucleoSpin RNA Virus F (25) 25 preps for the isolation viral RNA from serum
Click to view available options
Menge:
Je 1
Packungsgröße:
1 Set
Beschreibung
Das NucleoSpin™ RNA Virus F-Kit ermöglicht die Verarbeitung größerer Volumina. Die Trichtersäule ermöglicht die Handhabung von bis zu 1 ml Serum, Plasma und anderen zellfreien Lösungen mit nur einem Ladeschritt und reduziert so Kreuzkontaminationen. Aufgrund des geringen Durchmessers der Membran liegt das Elutionsvolumen noch zwischen 50 μl und 100 μl (salzarmer Puffer oder Wasser). Dies führt zu einer hochkonzentrierten Probe, die direkt für jeden Amplifikationsprozess geeignet ist. Die Trichtersäule kann in einem 50 ml-Polyethylen-Röhrchen (im Kit enthalten) zentrifugiert und separat verschlossen werden. Elutionsröhrchen werden direkt an der Trichtersäule angebracht. Da alle Schritte in einem geschlossenen System durchgeführt werden, ist eine Kreuzkontamination ausgeschlossen. Acht oder zwölf Proben (je nach verwendetem Zentrifugenrotor) können in 30 Minuten verarbeitet werden. Inhalt des Kits: NucleoSpin™ Trichtersäulen, Elutionsröhrchen, 50 ml-Sammelröhrchen, RNase-freies Wasser, Träger-RNA, Puffer.
- Silika-Membran-Technologie
- Typische Rückgewinnung (Recovery): > 90 %
- Probenmaterial: 1 ml Serum, Plasma, zellfreie biologische Flüssigkeiten
- Fragmentgröße: 100 bp bis 30 kb
- Elutionsvolumen: 50 μl bis 100 μl
- Bindungsvermögen: 30 μ g
- Vorbereitungszeit: 45 Min./2-6 Präp
- Format: Trichtersäulen
- Support-Protokoll für die parallele Isolierung von viraler RNA und DNA (Proteinase K erforderlich)
- Geeignet für HCV, HBV, HAV, HIV, HSV, HPV, VZV, EBV, Parvovirus B19, H5N1 Zur Aufreinigung viraler RNA und DNA aus Serum, Plasma, zellfreien biologischen Flüssigkeiten.
Spezifikation
Spezifikation
| Format | Trichtersäule |
| Endprodukttyp | NucleoSpin™ RNA-Virus F-Säule |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | Für virale RNA aus bis zu 1 ml Serum, Plasma und zellfreien biologischen Flüssigkeiten |
| Enthält | Entnahmeröhrchen, Entnahmeröhrchen (50 ml), Entnahmeröhrchen (0,5 ml), Puffer, Träger-RNA |
| Anzahl Reaktionen | 25 |
| Produkttyp | NucleoSpin™ RNA-Virus F-Säule |
| Menge | Je 1 |
| Probengröße | <1 mL |
Sicherheit und Handhabung
Gefahrenkategorie
- Entzündbare Flüssigkeit Kategorie 3