Learn More
Macherey-Nagel™ NucleoSpin™ RNA-Set für NucleoZOL, Mini-Kit für RNA aus NucleoZOL-Lysaten
Artikelnummer. 16381606
Ansicht ändern
Click to view available options
Anzahl Reaktionen:
10
Packungsgröße:
10 Reaktionen
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Anzahl Reaktionen Packungsgröße
16381606 10 10 Reaktionen
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
UN 1993 entzündliche Flüssigkeit, n.a.g. (1,4-Dioxan-Gemisch) Chemikalien-Klasse 3 Produktgruppe II
Artikelnummer. 16381606 Lieferant Macherey-Nagel™ Lieferanten-Nr. 740406.10
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    69.05 CHF
    16.20 CHF / 10 Reaktionen
    Sparen 52.85 CHF
    76% Rabatt
 Eingeschränkter Artikel
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
UN 1993 entzündliche Flüssigkeit, n.a.g. (1,4-Dioxan-Gemisch) Chemikalien-Klasse 3 Produktgruppe II
Mini-Spin-Kit zur Isolierung von RNA aus NucleoZOL-Lysaten.
  • Kombiniert die Effizienz von NucleoZOL mit der bewährten Reinheit von NucleoSpin ™
  • Einfaches Binde-, Wasch- und Elutionsverfahren
  • Perfekte Recovery – ohne Einbuße der Gesamt-RNA, einschließlich miRNA
  • Hervorragende RNA-Ausbeuten durch effiziente Lyse mit NucleoZOL-Reagenz
  • Sparen Sie Zeit und profitieren Sie von der einfachen und bewährten Handhabung
  • Höchste Qualität – selbst aus schwierigen Probenmaterialien
  • NucleoZOL Reagenz (Hersteller-Artikelnr. 740404.200) separat erhältlich
Spezifikation
Format Mini-Spin-Säulenset
Isolation Technology Silika-Membran
Probentyp NucleoZOL Lysat
Effizienz 85–95 % Recovery
Endprodukttyp Kleine RNA (10 bis 200 nt) und große RNA (> 200 nt)
Zur Verwendung mit (Geräte) NucleoZOL Reagenz (740404.200)
Zur Verwendung mit (Anwendung) RNA-Aufreinigung
Enthält 13 ml Bindungspuffer MX, 6 ml Waschpuffer RA3 (Konzentrat), 13 ml RNase-freies H2O, 10 NucleoSpin™ RNA-Säulen (hellblaue Ringe - plus Probenröhrchen), 10 Probenröhrchen (2 ml), 10 Entnahmeröhrchen (1,5 ml) und 1 Broschüre
Anzahl Reaktionen 10
Probengröße <500 μL NucleoZOL Probe
Prüfzeit < 1 Stunde
Ertrag 200 μg Bindungsvermögen
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • NucleoSpin RNA Set for NucleoZOL (10)
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Karzinogenität Kategorie 2
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Entzündbare Flüssigkeit Kategorie 2
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H225-Flüssigkeit und Dampf leicht entzündbar.
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H335-Kann die Atemwege reizen.
  • H351-Kann vermutlich Krebs erzeugen.
Sicherheitshinweis
  • P201-Vor Gebrauch besondere Anweisungen einholen.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Contain: 1,4-dioxane
Nur für Forschungszwecke