Learn More
Macherey-Nagel™ NucleoSpin™ RNA aus Pflanzen und Pilzen, Mini-Kit für RNA aus Pflanzen und Pilzen
Description
Pflanzen- und Pilzmaterial ist in Bezug auf Struktur, Zellwandzusammensetzung, biochemische Verbindungen und die Arten von Organen unterschiedlich. Häufig für die RNA-Isolierung verwendete Produkte können RNA aus anspruchsvollen Pflanzenproben häufig nicht effizient reinigen.
- Maßgeschneiderte Protokolle für verschiedene Ausgangsmaterialien (z. B. Samen, Wurzeln, Stiele, Nadeln)
- Praktische Handhabung und effiziente Isolierung von RNA mit hoher Integrität
- NucleoSpin RNA-Pflanzen- und -Pilzfilter für die Lysatklärung sind enthalten
- Entwickelt für Proben mit Sekundärmetaboliten, Zucker, Stärke oder anderen Verbindungen, die die Nukleinsäuren-Aufreinigungsmethoden beeinträchtigen
- Auch einsetzbar für Standardproben wie Arabidopsis-Blätter
- Typische Downstream-Prozesse: Echtzeit-RT-PCR, Northern Blot, Primer Extension, Array-Technologie, RNase-Protection-Assays
Specifications
Specifications
| Format | Mini-Spin-Säule |
| Isolation Technology | Silika-Membran |
| Elutionsvolumen | 50 μl |
| Probentyp | Pflanzen- oder Pilzmaterial (Samen, Wurzeln, Stiele, Nadeln) |
| Effizienz | Bindungsvermögen: 200 μg |
| Endprodukttyp | RNA mit hoher Integrität |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | Isolierung von RNA aus Pflanzen- und Pilzproben |
| Enthält | Filter, Säulen mit Entnahmeröhrchen, Entnahmeröhrchen (2 ml), Entnahmeröhrchen (1.5 ml), Puffer, RNase-freies Wasser |
| Anzahl Reaktionen | 250 |
| Reinheit | A260/A280: 1,9–2,1 |
| Show More |
Safety and Handling
Product Identifier
- NucleoSpin RNA Plant and Fungi
- Achtung
- Akute Toxizität Kategorie 4
- Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
- Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
- H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
- H315-Verursacht Hautreizungen.
- H319-Verursacht schwere Augenreizung.
- P264-Nach Gebrauch mit Wasser gründlich waschen.
- P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
- P301+P312-BEI VERSCHLUCKEN: Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM/ Arzt anrufen /
- P330-Mund ausspülen.
- MIXTURE LIST-Contain: guanidine hydrochloride, ethylendinitrilo tetraacetic acid (EDTA)