Learn More
Macherey-Nagel™ NucleoSpin™ RNA Blood
Artikelnummer. 12825693
Click to view available options
Anzahl Reaktionen:
10
50
Packungsgröße:
10 Reaktionen
120 Milliliter
Artikelnummer. 12825693
Marke: Macherey-Nagel™ 740200.10
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Isolieren Sie RNA mit einem einfachen und praktischen Spin-Säulen-Format. Machery Nagel™ NucleoSpin™ RNA Blood ist für die Isolierung von RNA aus frischem oder gefrorenem Vollblut (menschlich oder tierisch) optimiert.
Merkmale
  • Direkte Vollblut-Lyse – sehr einfaches und bequemes Verfahren (zum Patent angemeldet)
  • Keine selektive Erythrozyten-Lyse bei 4 °C – gesamte Verarbeitung bei Raumtemperatur
  • Hervorragende RNA-Ausbeute und -Qualität aus bis zu 400 μl Vollblut
  • Effiziente DNA-Entfernung an der Säule für eine erhöhte Empfindlichkeit in Downstream-Prozessen und kompatibel mit gängigen Blutentnahmeröhrchen und Antikoagulanzien
  • (z. B. EDTA, Citrat und Heparin)
Anwendungen
  • Isolierung von RNA aus frischem oder gefrorenem Vollblut aus gängigen Blutentnahmeröhrchen
  • (EDTA, Citrat, Heparin)
  • Typische Folgeanwendungen: quantitative Echtzeit-PCR, Sequenzierung der nächsten Generation, Blotting, Array-Technologie
Spezifikation
Format Mini-Spin-Säule
Zur Verwendung mit (Anwendung) Isolierung von RNA aus frischem oder gefrorenem Vollblut aus gängigen Blutentnahmeröhrchen
Enthält NucleoSpin™ RNA-Blutsäulen mit Entnahmeröhrchen, Entnahmeröhrchen (2 ml), Puffer, RNase-freier rDNase, Flüssigproteinase K
Anzahl Reaktionen 10
Produkttyp NucleoSpin RNA-Blut
RNase Ja
Probengröße >200 nt
Prüfzeit 55 min/6 Reaktion
Ertrag 1 bis 8 μg
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Entzündbare Flüssigkeit Kategorie 3
  • Akute Toxizität Kategorie 4
  • Inhalationsallergen Kategorie 1
  • LANGFRISTIG GEWÄSSERGEFÄHRDEND Chronisch 3
Gefahrenhinweis
  • H226-Flüssigkeit und Dampf entzündbar.
  • H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
  • H334-Kann bei Einatmen Allergie, asthmaartige Symptome oder Atembeschwerden verursachen.
  • H412-Schädlich für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.
Sicherheitshinweis
  • P261-Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermei den.
  • P342+P311-Bei Symptomen der Atemwege: GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Enthält: guanidinium thiocyanate,ethanol (diluted< 20 %) /guanidinehydrochloride,ethanol/