Learn More
Macherey-Nagel™ NucleoSpin™ RNA Blut Midi
Artikelnummer. 15128584
Ansicht ändern
Click to view available options
Format:
Midi-Spin-Säule
Packungsgröße:
1 Stück
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Format Packungsgröße
15128584 Midi-Spin-Säule 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 15128584 Lieferant Macherey-Nagel™ Lieferanten-Nr. 740210.20
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    365.00 CHF
    272.08 CHF / 1 Stück
    Sparen 92.92 CHF
    25% Rabatt
 Eingeschränkter Artikel
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Midi-Spin-Kit für eine hervorragende Isolierung von Gesamt-RNA aus frischem oder gefrorenem Vollblut (von Mensch oder Tier) aus gängigen Blutentnahmegefäßen. Für die direkte Blut-Lyse ist keine selektive Erythrozyten-Lyse erforderlich.
Das NucleoSpin ™ RNA-Blut-Midi-Kit erreicht eine überlegene RNA-Ausbeute und -Qualität bei einem Format, das bequeme Handhabung und Flexibilität im Probenvolumen und -durchsatz bietet.
  • Direkte Vollblut-Lyse — sehr einfaches und bequemes Verfahren
  • Keine selektive Erythrozyten-Lyse bei 4 °C — gesamte Verarbeitung bei Raumtemperatur
  • Hervorragende RNA-Ausbeute und -Qualität aus bis zu 1.3 ml Vollblut
  • Effiziente DNA-Entfernung innerhalb der Säule für erhöhte Empfindlichkeit bei Downstream-Prozessen
  • Kompatibel mit gängigen Blutentnahmeröhrchen und Antikoagulantien (z. B. EDTA, Citrat und Heparin)
Spezifikation
Format Midi-Spin-Säule
Isolation Technology Silika-Membran-Technologie
Elutionsvolumen 200 bis 400 μL
Probentyp Vollblut (frisch oder gefroren)
Effizienz Bindungsvermögen: 700 μg
Endprodukttyp Gesamt-RNA
Zur Verwendung mit (Geräte) Vortex-Mischer, Zentrifuge
Zur Verwendung mit (Anwendung) RNA-Isolierung
Enthält NucleoSpin RNA Blut-Midi-Säulen mit Entnahmeröhrchen, Entnahmeröhrchen (15 ml), Puffern, RNase-freier rDNase, Flüssigproteinase K
Anzahl Reaktionen 20 Aufreinigungen
Reinheit A260/A280: 1,9–2,1
Probengröße 400 bis 1300 μL
Prüfzeit 75 Min./6 Portionen
Ertrag 4 bis 26 μL
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • NucleoSpin RNA Blood Midi (20)
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Entzündbare Flüssigkeit Kategorie 3
  • Akute Toxizität Kategorie 4
  • Inhalationsallergen Kategorie 1
  • LANGFRISTIG GEWÄSSERGEFÄHRDEND Chronisch 3
Gefahrenhinweis
  • H226-Flüssigkeit und Dampf entzündbar.
  • H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
  • H334-Kann bei Einatmen Allergie, asthmaartige Symptome oder Atembeschwerden verursachen.
  • H412-Schädlich für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Contain: guanidinium thiocyanate; ethanol (diluted < 20 %) (denaturedwith 1%IPA/1%MEK, acc.2016/1867/EU); pr